Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 589,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
rat-401, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
should not react with
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
General description
Immunogen
Application
Neurale Stammzellen
Stammzellenforschung
200–220 kDa in Reduktionsgelen von Zellextrakten neugeborener Ratten und Mäuse. Es ist zu beachten, dass ursprünglich (aber fälschlicherweise) berichtet wurde, dass Nestin bei ca. 440 kDa mittels SDS-PAGE migriere (Kachinsky, 1995).
Für Western Plots Proben zur Vorbereitung in 4 Lösungen erhitzen, die 125 mM Tris (pH 6,8), 10 % 2-Mercaptoethanol, 10 % Glycerin und 4,6 % SDS enthalten. 5 %-PAGE-Gele werden empfohlen. Membranen mit Milch oder BSA blockieren. Den primären Antikörper nicht in milchhaltigem Puffer verdünnen. Bei Proben, die eingefroren und wieder aufgetaut werden, sowie bei Proben, die nicht bei -85 °C aufbewahrt werden, kann sich Nestin in manchen Fällen in mehrere Fragmente zersetzen.
Immunhistochemie:
Es wurde eine 1:20–1:200-Verdünnung einer früheren Charge verwendet. Das Gewebe zur Verwendung in der Lichtmikroskopie mit 4 % Paraformaldehyd (pH 7,4) perfundieren; zur Verwendung in der EM entweder mit 4% Paraformaldehyd (pH 10,0) oder mit 4% Paraformaldehyd mit 0,1% Glutaraldehyd (pH 7,4) perfundieren. Für gefrorene und paraffineingebettete Gewebeschnitte geeignet.
Immunzytochemie:
Es wurde eine 1:20–1:200-Verdünnung einer früheren Charge verwendet. Zellen in 4 % Paraformaldehyd fixieren, das mit 50 mM Natriumborat, pH 9,5, gepuffert wurde.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Nestin (Kat.- Nr. MAB353, Klon 401) Färbung von Mäusepankreas; Gewebe wurde mit Citratpuffer, pH 6,0, vorbehandelt. Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde mit IHC-Select-Detektionsreagenz mit HRP-DAB auf 1,25 µg/mL verdünnt. Immunreaktion zeigt sich in den Langerhans-Inseln.
Optimale Färbung der monoklonalen Nestin-Antikörper: Mäusepankreas
Embryonales Hirngewebe der Maus
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, rat | species reactivity mouse, rat | species reactivity rat, mouse | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone rat-401, monoclonal | clone rat-401, monoclonal | clone rat-401, monoclonal | clone 10C2, monoclonal |
| Gene Information human ... NES(10763) | Gene Information human ... NES(10763) | Gene Information human ... NES(10763) | Gene Information human ... NES(10763) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate CY3 conjugate |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Verwandter Inhalt
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Immunoperoxidase Secondary Detection System
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB353 | 04053252359873 |