Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 |
Über diesen Artikel
€ 453,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M3A7, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse, shark, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFTR(1080)
General description
Mukoviszidose (CF, cystic fibrosis) ist eine verbreitete tödliche Erbkrankheit, die durch Mutationen des Gens ausgelöst wird, das den Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Factor, einen durch cAMP regulierten Chloridkanal, kodiert. Etwa 70 % aller CF-Fälle haben den Verlust eines Phenylalanins in Position 508 (delta F508) gemein, was zu einem abnormalen Chloridtransport führt. Da die CF-Mutation tödlich ist, meistens durch eine Lungen- oder Lebererkrankung, stellt sich die Frage, warum diese genetische Erkrankung immer noch so häufig auftritt. Eine mögliche Erklärung ist, dass Salmonella typhi CFTR zum Eindringen in Darmepithelzellen nutzt und dass für delta F508 heterozygote und homozygote Mäuse Verringerungen um 86 % bzw. 100 % bei der S.typhi-Aufnahme im submukosalen Darmgewebe zeigten.
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & Transporter
Immunpräzipitation
Immunfluoreszenz
T84-Adenokarzinomzellen sind eine gute Positivkontrolle
Immunhistochemie: 1–50 μg/ml an acetonfixierten Schnellschnitten. Funktioniert nicht an in Paraffin eingebettetem Gewebe.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
T84-Ganzzellextrakt
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone M3A7, monoclonal | clone polyclonal | clone MM13-4, monoclonal | clone L12B4, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... CFTR(1080) | Gene Information human ... CFTR(1080) | Gene Information human ... CFTR(1080) | Gene Information human ... CFTR(1080) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB3480 | 04053252316357 |