Fortfahren mit
MAB348
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 22C11
Anti-APP A4 Antibody, a.a. 66-81 of APP {NT}, clone 22C11
Synonym(e):
APP, Anti-APP A4, Anti-Amyloid-Precursor-Protein A4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
22C11, monoclonal
Species reactivity:
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
Application:
IF, IHC (p), WB
Citations:
610
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-APP-A4-Antikörper, a.a. 66-81 von APP {NT}, Klon 22C11, clone 22C11, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
species reactivity
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Das β/A4-Amyloid-Vorläuferprotein (APP) ist ein Transmembran-Glycoprotein[1] und kommt in drei Isoformen vor. Dieses Protein besteht aus einer Single-Pass-Transmembran-Domäne, einer großen extrazellulären N-terminalen Domäne und einem kurzen zytoplasmatischen C-terminalen Schwanz. Das APP-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom bei 21q21.3-q22 lokalisiert.[2]
110/120/130 kDa
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Alzheimer-Präkursor A4 (A4695)-Fusionsprotein.
Epitop: a.a. 66 – 81 von APP {N-terminus}
Application
Anti-APP-A4-Antikörper, a.a. 66–81 von APP , Klon 22C11 wurde für die Immunhistochemie[3] und Immunblotting (1:1000) verwendet.[3][4]
Biochem/physiol Actions
Anti-APP A4 Antikörper reagiert mit prä-A4 und erkennt die Aminosäuren 66–81 des N-Terminus auf dem prä-A4-Molekül (Hilbich et al., 1993). 22C11 erkennt alle Isoformen des von APP, unreife ~110 kDa, sAPP ~120 kDa und reife ~130 kDa (Hoffmann et al., 2000). Der Anti-APP-A4-Antikörper ist dafür bekannt, dass er mit APLP2 kreuzreagiert (Slunt, 1994).
Das β/A4-Amyloid-Vorläuferprotein (APP) wird proteolytisch gespalten und produziert das β/A4-Peptid. Lagert sich dieses Peptid im Hirnrindenparenchym und den cerebro-meningealen Blutgefäßen ab, markiert dies den pathologischen Zustand der Alzheimer-Krankheit. Mutationen des APP-Gens führen zu einem frühen Beginn der Alzheimer-Krankheit und vererbter Hirnblutung mit Amyloidose.[1]
Physical form
Aufgereinigtes Protein A
Aufgereinigtes Protein A Immunglobulin der Maus in 20 mM Natriumphosphat, 250 mM NaCl, pH. 7,6; mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8°C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquote, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe, Hirnzellen-Lysate
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN852MABN2297MAB348A4
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
species reactivity
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, pig
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
22C11, monoclonal
clone
2B3, monoclonal
clone
7H6, monoclonal
clone
22C11, monoclonal
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
There’s so much room for experimental variability in traditional immunodetection workflows. For your peace of mind – and ours – we designed the SNAP i.d.® 2.0 system to streamline your Western blot and immunohistochemistry experiments. The concept is simple: a vacuum-driven flow of blocking, antibody, and washing solutions reduces slide and membrane handling. That means a lot less shaking, dipping, pouring and waiting. And now you can process multiple blots and slides in parallel, so it’s easy to apply consistent conditions across experiments.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB34808436037126390
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Charleston, SC
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Performed as expected
    We've struggled to find an APP antibody that consistently worked for our WB and IF experiments. This antibody has worked excellently.
    Helpful?