Fortfahren mit
MAB1614
Anti-Kinesin-Antikörper, Schwerkette, A.S. 420-445, Klon H2
clone H2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-HEL-S-61, Anti-KINH, Anti-KNS, Anti-KNS1, Anti-UKHC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
H2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, RIA, WB
Citations:
66
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2127
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
H2, monoclonal
species reactivity
sea urchin, rat, chicken, squid, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIF5B(3799)
General description
124 kDa
Kinesine sind molekulare Motoren, die für den intrazellulären Transport verwendet werden. Sie bewegen sich entlang Mikrotubuluskabeln, die durch die Hydrolyse von ATP betrieben werden. Somit sind Kinesine ATPasen. Die aktive Bewegung von Kinesinen unterstütz verschiedene Zellfunktionen wie Mitose, Meiose und Transport von Fracht, zum Beispiel axonaler Transport.
Immunogen
Epitop: A.S. 420-445
Rinderhirn-Kinesin.
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge wurde an in Paraformaldehyd fixiertem Gewebe verwendet. Funktioniert auch mit EM.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in Immunzytochemie verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der Immunpräzipitation verwendet.
EIA/RIA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in RIA verwendet.
Immunblotting: erkennt 124-kDa-KHC und seine proteolytischen Fragmente.
Hemmung des Kinesin-vermittelten Transports {Brady, et al PNAS 87(3):1061-1065, 1990.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie Kinesin mit diesem Anti-Kinesin-Antikörper, Schwerkette, A.S. 420-445, Klon H2, der zur Verwendung in ELISA, IC, IH, IP, FUNC, RIA und WB validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Schwerkette von Kinesin nahe am N-Terminus.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2b in Puffer mit 0,02 mol/l Phosphatpuffer, 0,25 mol/l NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Routinemäßig mittels Western Blot in Hirnlysaten der Maus bewertet.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies KINESIN (SCHWERKETTE) in 10 μg Maushirn-Lysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1613HPA037590SAB4700988
clone
H2, monoclonal
clone
H1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
KN-02, monoclonal
Gene Information
human ... KIF5B(3799)
Gene Information
human ... KIF5B(3799)
Gene Information
human ... KIF5B(3799)
Gene Information
human ... KIF5A(3798)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
sea urchin, rat, chicken, squid, human, mouse
species reactivity
rat, human, bovine
species reactivity
human
species reactivity
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB161404053252727566