Fortfahren mit
MAB1585
Anti-Brn-3a-Antikörper, POU-Domäne, Protein, Klon 5A3.2
culture supernatant, clone 5A3.2, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-ATITHS, Anti-BRN3A, Anti-Oct-T1, Anti-RDC-1, Anti-brn-3A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 675,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5A3.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
231
€ 675,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1050
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
5A3.2, monoclonal
species reactivity
chicken, monkey, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POU4F1(5457)
General description
46 kDa
Immunogen
Die Aminosäuren 186–224 von Brn-3a sind an das T7-Gen-10-Protein fusioniert (Xiang et al., 1995).
Epitop: POU-Domänen-Protein
Application
Der Anti-Brn-3a-Antikörper, POU-Domänen-Protein, Klon 5A3.2, detektiert den Brn-3a-Gehalt und wurde zur Verwendung in IH und WB publiziert und validiert.
Immunhistochemie: 1:5–1:125
Western-Blot: 1:50–1:100
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Brn-3a. Zeigt keine Reaktivität mit Brn-3b oder Brn-3c mittels Western Blot. Zeigt keine Reaktivität mit Brn-3a-Knock-out-Mäusen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5945SAB1402874AV38763
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
chicken, monkey, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
guinea pig, rat, human, mouse, rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... POU4F1(5457)
Gene Information
human ... POU4F1(5457)
Gene Information
human ... POU4F1(5457)
Gene Information
human ... POU4F1(5457)
clone
5A3.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
7B4, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB158504053252580383