Fortfahren mit
MAB1580
Anti-Oligodendrozyten-Antikörper, Klon NS-1
ascites fluid, clone NS-1, Chemicon®
Synonym(e):
RIP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
NS-1, monoclonal
Species reactivity:
human, hamster, rat, mouse
Application:
ICC, IHC
Citations:
62
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
NS-1, monoclonal
species reactivity
human, hamster, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
Immunogen
Rattenriechkolben
Application
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- und Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie: 1:1.000-1:200.000 an mit 4 % Paraformaldehyd fixiertem Gewebe.
Immunzytochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie Oligodendrozyten mit diesem Anti-Oligodendrozyten-Antikörper, Klon NS-1, der zur Verwendung in IC und IH validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Oligodendrozyten und ihre Myelinscheiden. MAB1580 färbt sowohl frühe als auch reife Oligodendrozyten.
Physical form
Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Kultur von Oligodendrozyten, Gehirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV31464MAB5540MAB362
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
Gene Information
human ... OLIG1(116448)
rat ... Olig1(60394)
Gene Information
human ... MAP1A(4130)
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
species reactivity
human, hamster, rat, mouse
species reactivity
rat, human, mouse, dog, guinea pig, horse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
NS-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
HM-1, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB158004053252505317