Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 424,00 |
Über diesen Artikel
€ 424,00
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
hPS1-NT, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSEN1(5663)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunblotting: 1:250–1:500. Der empfohlene Blockierungspuffer ist TBS mit 5 % fettarmer Milch und 0,01 % Tween 20. Es wird empfohlen, den Antikörper auch in diesem Blockierungspuffer zu verdünnen. Mit dem MAB1563 für 1 bis 2 Stunden bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 4 °C inkubieren.
Immunpräzipitation
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Hirngewebe
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... PSEN1(5663) | Gene Information human ... PSEN1(5663) | Gene Information human ... PSEN1(5663) | Gene Information human ... PSEN1(5663) |
| biological source rat | biological source chicken | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone hPS1-NT, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form culture supernatant | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c