Fortfahren mit
MAB1383
Anti-Integrin α4-Antikörper, Klon HP2/1
clone HP2/1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD49d
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HP2/1, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
15
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HP2/1, monoclonal
species reactivity
human, bovine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA4(3676)
rat ... Itga4(311144)
Immunogen
JM-Leukämielinie
Application
Durchflusszytometrie: 1 μg/5x10E5 Zellen
Immunhistologie an Gewebeschnellschnitten
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Weisen Sie Integrin α4 mit diesem Anti-Integrin α4-Antikörper, Klon HP2/1, der zur Verwendung in FC, IP, IH validiert wurde, nach.
Biochem/physiol Actions
Erkennt die 80-kDa-alpha-Kette von VLA-4. Reagiert mit Monozyten, T-Zellen, B-Zellen, Thymozyten und Langerhanszellen. Kann in grundlegenden Studien der VLA-4-vermittelten Anhaftung und seiner Wechselwirkung mit der VCAM-1-Struktur verwendet werden. HP2/1 hemmt die Zellbindung an lösliches VCAM-1.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin, Ig-Fraktion. Flüssigkeit in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten aufbewahren. Kann für die kurzfristige Verwendung bei 2–8 °C gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: 04-1131
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB16983MAB1955MAB1973Z
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
clone
HP2/1, monoclonal
clone
P1H4, monoclonal
clone
P4C2, monoclonal
clone
FB12, monoclonal
Gene Information
human ... ITGA4(3676)
rat ... Itga4(311144)
Gene Information
human ... ITGA4(3676)
Gene Information
human ... ITGA4(3676)
Gene Information
human ... ITGA1(3672)
species reactivity
human, bovine, rat
species reactivity
human, primate
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c