Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 397,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
€ 397,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
IL-4 ist ein pleiotropes Zytokin, das diverse T- und B-Zellantworten, einschließlich Zellproliferation, -überleben und Genexpression, reguliert. IL-4 wird von Mastzellen, T-Zellen und Knochenmark-Stromazellen produziert und reguliert die Differenzierung von naiven CD4+-T-Zellen zu ihren Th2-Helferzellen, die durch ihr Zytokin-Sekretionsprofil, das die Sekretion von IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 und IL-13, die eine humorale Immunantwort begünstigen, einschließt, charakterisiert sind. Eine weitere dominante Funktion von IL-4 ist die Regulation des Klassenwechsels von Immunglobulin zu den Isotypen IgG1 und IgE. Eine übermäßige IL-4-Produktion durch Th2-Zellen steht mit einer erhöhten IgE-Produktion und Allergien in Zusammenhang.
Rekombinantes humanes IL-4 ist ein kugelförmiges 15,1-kDa-Protein mit 130 Aminosäureresten.
Rekombinantes humanes IL-4 ist ein kugelförmiges 15,1-kDa-Protein mit 130 Aminosäureresten.
Produktherkunft: Das Protein wird in E. coli exprimiert.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Physical form
Das Produkt wird ohne Zusatzstoffe präsentiert und wird vor der Gefriertrocknung durch einen 0,2-Mikrometer-Filter gefiltert.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 4 Monate haltbar. Zentrifugieren Sie das Fläschchen vor dem Öffnen.
In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
Analysis Note
Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Proliferation von humanen TF-1-Zellen zu stimulieren. Der erwartete ED50 beträgt ≤ 0,2 ng/ml, was einer spezifischen Aktivität von ≥ 5 x 10^6 Einheiten/mg entspricht.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GF337 | 04053252979385 |