Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
€ 409,00
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Rekombinantes, humanes, tierfreies BMP4 ist ein vollständig aktives Homodimerprotein, das aus zwei 107-Aminosäure-Untereinheiten besteht, die den Aminosäuren 303-408 der gesamten Länge BMP-4-Vorläufers entsprechen.
Application
Stammzellenforschung
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Biochem/physiol Actions
Maus
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >97% (SDS-PAGE and HPLC) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <1 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GF302 | 04053252691430 |