Fortfahren mit
GF172
FGF-10-Protein, human rekombinant, 25 µg
The Fibroblast Growth Factors (FGFs) are heparin binding glycoproteins that exert a variety of biological activities toward cells of mesenchymal, neuronal & epithelial origin.
Synonym(e):
FGF10, Fibroblast Growth Factor 10, Keratinocyte growth factor 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Assay:
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Die Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGFs) sind heparinbindende Glykoproteine, die eine Vielzahl von biologischen Aktivitäten auf Zellen mesenchymalen, neuronalen und epithelialen Ursprungs ausüben. FGF10 gehört zu der Untergruppe der FGFs, zu der auch FGF3, 7 und 22 gehören. Die Proteine dieser Familie spielen eine zentrale Rolle während der pränatalen Entwicklung und des postnatalen Wachstums sowie der Regeneration einer Vielzahl von Geweben, indem sie die Zellproliferation und -differenzierung fördern. FGF-10 steht in einem sehr engen Zusammenhang mit KGF/FGF-7 und wird während der Entwicklung und vorzugsweise in der erwachsenen Lunge exprimiert. Er überträgt Signale über FGFR 2b. Der rekombinante humane FGF-10 ist ein 19,3-kDa-Protein, das 170 Aminosäurereste enthält.
Analysis Note
Bioaktivitäts-Assay Nr. 1: Der ED50-Wert, der durch die dosisabhängige Stimulation der Thymidinaufnahme durch BaF3-Zellen, die FGF−-Rezeptoren exprimieren, bestimmt wurde, beträgt = 0,5 ng/ml, was einer spezifischen Aktivität von = 2 × 106 Einheiten/mg entspricht.
Bioaktivitäts-Assay Nr. 2: Bestimmung mittels Zellvermehrungs-Assay mit 4MBr-5-Zellen. Der erwartete −ED50−-Wert für diese Wirkung beträgt 0,5−15,0 ng/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF321GF306GF176
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
-
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
O15520
UniProt accession no.
P05230
UniProt accession no.
P05019
UniProt accession no.
P10600
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF17204053252691379