Fortfahren mit
F430-09
Phosphate Buffer
vial capacity 12 mL, vial filling volume 9 mL, closure type, Transparent plastic flip top, pack of 100 vials, sterile; autoclaved, USP Butterfield′s Method ()
Synonym(e):
Phosphate Buffer, Remel Phosphate Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106214
NACRES:
NE.22
Feature:
closure type Transparent plastic flip top
Agency:
USP Butterfield′s Method (
)
Ph:
7.2±0.2 (25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
plastic vial
agency
USP Butterfield′s Method (
)
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
feature
closure type Transparent plastic flip top
packaging
pack of 100 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
vial capacity
12 mL
vial filling volume
9 mL
pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Phosphate buffer is a liquid medium designed for the qualitative detection of microorganisms in pharmaceutical and food samples. It serves as a sample diluent and as a medium for performing serial dilution. It prevents pH-associated variations while carrying out microbial experiments.
Application
Phosphate buffer is used for sample dilutions to detect microorganisms in pharmaceutical and food samples.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffer
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c