Fortfahren mit
EZFITEFUN3
EZ-Fit® Filtrationsleiste
3-place, For EZ-Fit® Filtration units
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Das einzigartige Design der EZ-Fit® Filtrationsleiste optimiert den Arbeitsablauf und die Wartung und verringert das Kontaminationsrisiko. Unterschiedliche Filtrationsköpfe passen sowohl auf wiederverwendbare als auch auf Einweg-Filtrationsvorrichtungen. Die geringe Höhe verbessert den Arbeitskomfort bei Verwendung von Laminar-Flow-Hauben. Die EZ-Fit® Filtrationsleiste verhindert die Entstehung von Biofilmen, da jede einzelne Komponente zum einfachen Reinigen und Autoklavieren entfernt werden kann.
Application
Die EZ-Fit® Filtrationsleiste wird für universelle Laborfiltrationen verwendet und unterstützt die simultane Filtration von drei Prüfproben. Die Filtrationsleiste ist für die Verwendung mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten geeignet.
Preparation Note
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fit® Filtrationsleiste
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EZFITEFUN304053252958953