Fortfahren mit
EX0197
Ether-Methanol Solvent
GR
Synonym(e):
MTBE-MeOH solvent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
Bp:
34.8 °C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
concentration
2.25-2.75 % (v/v) (methanol GC)
impurities
≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
34.8 °C
transition temp
flash point -45 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
GR
Analysis Note
Assay (methanol, GC)2.25-2.75% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardWater (H2O)0.05% max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EX0197-104061839420717