Fortfahren mit
ECPRIME
mPAGE®-Primärelektrodenkern
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonym(e):
electrode assembly
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
General description
mPAGE®-Primärelektrodenkern, zur Verwendung mit dem mPAGE®-Minigeltank (MGT-2 und MGT-4).
Der mPAGE®-Minigeltank wird zur hochauflösenden Proteintrennung für manuell gegossene oder vorgegossene Polyacrylamidgele verwendet. Der Geltank ist zur Verwendung mit 8-cm-x-10-cm-Minigelen vorgesehen und mit den auf der mPAGE®-Gelgießanlage gegossenen Gelen sowie mit vorgegossenen mPAGE®-Gelen kompatibel. Der mPAGE®-Minigeltank ist in 2 Formaten für die Verarbeitung von bis zu 2 oder 4 Minigelen erhältlich und verhindert unsachgemäße Montage und Leckagen.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECSECECCL2MLID1
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 2 packs
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
AC/DC input
-
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
-
parameter
70 °C ambient temp. limit
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.