Fortfahren mit
ECM540
EZM-Zelladhäsionsassay-Kit, kolorimetrisch
The ECM Cell Adhesion Array kit is useful for assessing specific cell surface integrins, monitoring in vitro cell differentiation, or screening potential cell adhesion promoters/inhibitors.
Synonym(e):
Extracellular matrix array cell adhesion assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Einleitung:
Die Zelladhäsion spielt eine wesentliche Rolle bei der Zellkommunikation und -regulation und ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung und Erhaltung von Gewebe. Wissenschaftler untersuchen die Adhäsion, Migration und Invasion vieler verschiedener Zelltypen an verschiedenen Proteinbestandteilen der extrazellulären Matrix (EZM) fortlaufend. Das CHEMICON EZM-Zelladhäsionsarray-Kit (kolorimetrisch) stellt eine EZM-Array-Mikrotiterplatte mit einem kolorimetrischen Nachweisformat bereit, um ein großformatiges Screening und einen quantitativen Vergleich mehrerer Proben/Zelllinien zu ermöglichen. Das Kit wurde als schnelle (1–2 Stunden), wirtschaftliche und effiziente Methode zur Charakterisierung der Zelladhäsion entwickelt.
Außerdem stellt Chemicon weiter zahlreiche Migrations-, Invasions- und Adhäsionsprodukte bereit, einschließlich:
· Alpha Integrin-vermittelte Zelladhäsionsarray-Kit (kolorimetrisch) (ECM530)
· Beta Integrin-vermittelte Zelladhäsionsarray-Kit (kolorimetrisch) (ECM531)
· Alpha/Beta Integrin-vermittelte Zelladhäsionsarray-Kombinationskit (kolorimetrisch) (ECM532)
· Alpha Integrin-vermittelte Zelladhäsionsarray-Kit (fluorimetrisch) (ECM533)
· Beta Integrin-vermittelte Zelladhäsionsarray-Kit (fluorimetrisch) (ECM534)
· Alpha/Beta Integrin-vermittelte Zelladhäsionsarray-Kombinationskit (fluorimetrisch) (ECM535)
· EZM-Zelladhäsionsarray-Kit (fluorimetrisch) (ECM545)
· QCM 8 μm 96-Well-Chemotaxis-Zellmigrations-Assay (ECM510)
· QCM 5 μm 96-Well-Chemotaxis-Zellmigrations-Assay (ECM512)
· QCM 3 μm 96-Well-Chemotaxis-Zellmigrations-Assay (ECM515)
· QCM 96-Well-Zellinvasions-Assay (ECM555)
· QCM kollagenbasierter 96-Well-Zellinvasions-Assay (ECM 556)
· 24-Well-Einsatz-Zellmigrations- und -invasions-Assaysysteme
· CytoMatrix Zelladhäsionsstreifen (mit EZM-Protein beschichtet)
· QuantiMatrix EZM-Protein-ELISA-Kits
Testprinzip:
Das CHEMICON EZM-Zelladhäsionsarray-Kit nutzt ein kolorimetrisches Nachweisformat, um ein großformatiges Screening und einen quantitativen Vergleich mehrerer Proben zu ermöglichen. Jedes Kit enthält eine 96-Well-Mikrotiterplatte mit 12 entfernbaren 8-Well-Streifen. Jeder Well in einem Streifen (insgesamt 7 Wells) ist mit einem anderen EZM-Protein vorbeschichtet (siehe nachstehende Tabelle) und ein Well ist mit BSA beschichtet (Negativkontrolle). Experimentelle Zellen werden auf die beschichteten Substrate geimpft, wo adhärente Zellen eingefangen werden. Anschließend werden ungebundene Zellen abgespült und die adhärenten Zellen werden fixiert und gefärbt. Nach der Färbungsextraktion wird die relative Zellanhaftung durch Absorptionsmessungen bestimmt.
Weitere Informationen über EZM-Bestandteile in dem Kit:
Application
Das CHEMICON EZM-Zelladhäsionsarray-Kit eignet sich zum Untersuchen spezifischer Zelloberflächenintegrine, Überwachen der In-vitro-Zelldifferenzierung oder Screening potenzieller Zelladhäsionspromotoren/-inhibitoren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Packaging
96 Wells
Preparation Note
Die EZM-Array-Platte kann bei 2–8 °C bis zum Verfallsdatum in dem Folienbeutel aufbewahrt werden. Ungenutzte Streifen können zur Lagerung wieder in den Beutel gegeben werden. Stellen Sie sicher, dass das Trocknungsmittel in dem Beutel bleibt und der Beutel sicher verschlossen ist. Bewahren Sie die verbleibenden Kit-Bestandteile bei 2–8 °C auf.
Vorsichtshinweise:
· Das Zellfärbemittel enthält geringe Mengen Kristallviolett, eine toxische Verbindung, die Krebs und vererbbare genetische Schäden verursachen kann. Mit Vorsicht handhaben. Toxisch bei Inhalation und Verschlucken. Reizt Augen, Atmungssystem und Haut.
· Extraktionspuffer enthält Alkohol. Einnahme vermeiden.
Other Notes
EZM-Array-Platte: (PN: 90652) Eine 96-Well-Mikrotiterplatte mit 12 Streifen. Jeder 8-Well-Streifen besteht aus 7 verschiedenen mit humamem EZM-Protein (Kollagen I, Kollagen II, Kollagen IV, Fibronektin, Laminin, Tenascin, Vitronektin) beschichteten Wells und einem mit BSA beschichteten Well (Negativkontrolle). Siehe Platten-Anordnung auf dem Datenblatt.
Zellfärbelösung: (Art.-Nr. 90144) Eine Flasche – 20 ml.
Extraktionspuffer: (Art.- Nr. 90145) Eine Flasche – 20 ml.
Assay-Puffer: (Art.-Nr. 90601) Eine Flasche – 100 ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM545ECM531ECM530
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhao Jingjing et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 393(8), 1549-1558 (2020-01-05)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most aggressive non-Hodgkin lymphoma (NHL), accounting for about 31% of the newly diagnosed NHL worldwide. Although approximately 60% of patients who initially received a standard R-CHOP treatment likely have a 3-year event-free survival
Stephen N Greenhalgh et al.
The American journal of pathology, 189(2), 258-271 (2018-11-19)
Recent fate-mapping studies in mice have provided substantial evidence that mature adult hepatocytes are a major source of new hepatocytes after liver injury. In other systems, integrin αvβ8 has a major role in activating transforming growth factor (TGF)-β, a potent
Srikanth Appikonda et al.
The Journal of biological chemistry, 293(19), 7476-7485 (2018-03-11)
Proteins with domains that recognize and bind post-translational modifications (PTMs) of histones are collectively termed epigenetic readers. Numerous interactions between specific reader protein domains and histone PTMs and their regulatory outcomes have been reported, but little is known about how
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM54004053252621291
Questions
  1. We are trying to investigate bacterial cell adherence. Are bacterial cells able to bind onto the well plate?
    1 answer
    1. This product has not been tested for bacterial cell adherence. However, bacteria are known to bind to immobilized extracellular matrix. The following publication may be of interest for reference: "Adherence of Streptococcus pneumoniae to immobilized fibronectin," Infect Immun. 1995 Nov;63(11):4317–4322. doi: 10.1128/iai.63.11.4317-4322.1995. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC173614/