Fortfahren mit
ECM506
QCM Chemotaxis-Zellmigrationsassay, 24-Well (5 µm), kolorimetrisch
This 3 um QCM Chemotaxis Assay 24-well plate -colorimetric is performed in a Migration Chamber, based on the Boyden chamber principle.
Synonym(e):
Chemotaxis-Assay, Zellmigrationsassay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ebenfalls erhältlich: Cell Comb Scratch-Assay! Erhalten Sie biochemische Daten aus einem Scratch-Assay!Klicken Sie hier
Einführung
Die Zellmigration ist eine grundlegende Funktion normaler zellulärer Prozesse, wie embryonale Entwicklung, Angiogenese, Wundheilung, Immunantwort und Entzündung (1, 2). Die meisten Zellen haben eine Größe von 30 bis 50 µm und können durch eine Porengröße von 3 bis 10 µm wandern. Mikroporöse Membraneinsätze werden häufig für die Zellmigration und Invasions-Assays verwendet, von denen der Boyden-Kammer-Assay am weitesten verbreitet ist. Das Boyden-Kammersystem besteht aus einer hohlen Kunststoffkammer, die an einem Ende mit einer porösen Membran versiegelt ist. Diese Kammer wird über ein größeres Well gehängt, das Medium und/oder Lockstoffe enthalten kann. Die Zellen befinden sich in der Kammer und können durch die Poren zur anderen Seite der Membran wandern. Die Migrationszellen werden dann gefärbt und gezählt. Die meisten Migrations-Assays verwenden eine Porengröße von 8 µm, da dies für die meisten Zelltypen geeignet ist, z. B. Epithelzellen und Fibroblastenzellen. Der kolorimetrische 5-µm QCM-Chemotaxis-Assay für 24 Wells von Millipore verwendet eine Porengröße von 5 µm, was für eine Untergruppe von Fibroblasten- oder Krebszellen wie NIH-3T3- und MDA-MAB 231-Zellen geeignet ist. Zellen, die zu Lockstoffen migriert sind, wurden mit Kristallviolett, einem Nukleinsäure-Farbstoff, gemessen und mit Spektralphotometern quantifiziert. Das System kann für die Untersuchung verschiedener Arten der Zellmigration angepasst werden, einschließlich Haptotaxis, Zufallsmigration und Chemokinese.
Der kolorimetrische 5-µm-QCM-Chemotaxis-Assay für 24 Wells von Millipore bietet ein schnelles und effizientes System zur quantitativen Bestimmung verschiedener Faktoren für die Zellmigration, einschließlich Screening von pharmakologischen Wirkstoffen, Beurteilung von Integrinen oder anderen Adhäsionsrezeptoren, die für die Zellmigration verantwortlich sind, oder Analyse der Genfunktion in transfizierten Zellen.
Darüber hinaus bietet Chemicon weiterhin zahlreiche Produkte für Migration, Invasion und Adhäsion, darunter:
• QCM-8-µm-Chemotaxis-Zellmigrations-Assays für 24 Wells (ECM508, 509)
• QCM-5µm-Chemotaxis-Zellmigrations-Assay für 24 Wells, fluorometrisch (ECM507)
• QCM-8µm-Chemotaxis-Zellmigrations-Assay für 96 Wells (ECM510)
• QCM-5µm-Chemotaxis-Zellmigrations-Assay für 96 Wells (ECM512)
• QCM-3µm-Chemotaxis-Zellmigrations-Assay für 96 Wells (ECM515)
• QCM-ECMatrix-Zellinvasions-Assay für 96 Wells (ECM555)
• QCM-Zellinvasions-Assay für 96 Wells, kollagenbasiert (ECM556)
Application
Der kolorimetrische 5-µm-QCM-Chemotaxis-Assay für 24 Wells von Millipore wird in einer Migrationskammer nach dem Prinzip der Boyden-Kammer durchgeführt. Die in der Boyden-Kammer dieses Assays verwendete Porengröße von 5 µm eignet sich für Studien einer Fibroblastenuntergruppe oder der Krebszellmigration. Die quantitative Art dieses Assays ist besonders nützlich für die Untersuchung pharmakologischer Wirkstoffe. Jedes Kit bietet ausreichend Material für die Beurteilung von 24 Proben.
Der kolorimetrische 5-µm-QCM-Chemotaxis-Assay für 24 Wells von Millipore ist nur für Forschungszwecke, nicht für diagnostische Anwendungen vorgesehen.
Packaging
24 Wells
Preparation Note
Die 5 µm lange 24-Well-Zellmigrationsplatte und Zange bei Raumtemperatur aufbewahren. Zellfärbemittel und Extraktionspuffer können bis zum Verfallsdatum bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden. Die Komponenten nicht einfrieren.
Other Notes
Sterile 5-µm-Zellmigrationsplatte mit 24 Wells: (Artikel-Nr. 2005708) Zwei 24-Well-Platten mit 12 Einsätzen pro Platte (insgesamt 24 Einsätze/Kit).
Zellfarbstoff: (Art.-Nr. 90144) einmal 20 ml.
Extraktionspuffer: (Art.-Nr. 90145) einmal 20 ml.
Wattestäbchen: (Artikel-Nr. 10202) je 50 Stück.
Pinzette: (Artikel-Nr. 10203) je eine.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM510ECM508ECM580
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Cell migration is stimulated and directed by interaction of cells with the extracellular matrix (ECM), neighboring cells, or chemoattractants. Cell migration participates in morphogenic processes, wound healing and tumor metastasis. Specifically, inhibiting tumor invasion by blocking tumor cell chemotaxis has been a major focus of research. Tumor cell invasion, marked by degradation of ECM, is also directly correlated with metastatic potential.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM50604053252401091