Fortfahren mit
ECM104
Millicoat®-Streifen, beschichtet mit humanem Typ-I-Kollagen (96 Wells)
96-well plate coated with human Collagen Type I used for cell adhesion studies.
Synonym(e):
Formerly under the CytoMatrix ™ brand name.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
lyophilized
Technique(s):
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
form
lyophilized
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millicoat®
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Die Zelladhäsion spielt eine wesentliche Rolle bei der Zellkommunikation und -regulation und ist von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung und Erhaltung von Gewebe. Wissenschaftler untersuchen die Adhäsion und Migration vieler verschiedener Zelltypen an verschiedenen Proteinbestandteilen der extrazellulären Matrix (EZM) fortlaufend. Millicoat-Zelladhäsionsstreifen werden als 12 x entfernbare 8-Well-Streifen in einem Plattenrahmen geliefert, um die praktische und flexible Gestaltung von Assays zu ermöglichen. Die Wells in den Reihen A-G sind mit humanem Typ-I-Kollagen beschichtet. Reihe H jedes Streifens ist mit BSA beschichtet, das als Negativkontrolle des Assays dient. Die Zellen werden auf das beschichtete Substrat aufgebracht. Anschließend werden adhärente Zellen fixiert und gefärbt. Die relative Anhaftung wird durch Absorptionsmessungen bestimmt.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLICOAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CC050ECM105ECM105
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized
form
liquid, solution
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM10404053252327681