Fortfahren mit
D00571E01
Clarigard® Kartuschenfilter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Clarigard Cartridge Filter 10 in. 0.5 μm Code 7 Ethylene-Propylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
EPR seal, polypropylene
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Clarigard®
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤10 mg
pore size
0.5 μm nominal pore size, 0.5 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
General description
Device Configuration: Filterelement
Preparation Note
Sterilization Method
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 126 °C
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥3 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: 99.99% retention
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Bioburden reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D00271V01D00571T01D01071T01
material
EPR seal, polypropylene
material
fluoroelastomer seal, polypropylene
material
PTFE seal, polypropylene
material
PTFE seal, polypropylene
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clarigard® Kartuschenfilter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D00571E0104053252255878