Fortfahren mit
CVGB71TP
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, Code 7
Synonym(e):
Durapore® CVGB Cartridge Filter 10 in. 0.22 µm Code 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 ea
Über diesen Artikel
eCl@ss:
27293007
UNSPSC Code:
23151806
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVDF
Quality Segment
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Durapore®
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in.
filtration area
0.69 m2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
cartridge code
Code 7
General description
Device Configuration: Cartridge
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CVGB01TPCVGB72TPCVDI01TPE
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
filtration area
0.69 m2
filtration area
0.69 m2
filtration area
1.38 m2
filtration area
0.69 m2
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®