Fortfahren mit
CC320-1
PhotoCol-IRG, methacryliertes Kollagenhydrogel-Kit
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC320 Kit Component 1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352207
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
cell analysis
General description
3D-Zellkultur, einschließlich Biodruck, ermöglicht das Erstellen von physiologischeren Zellmodellen, da Zellen gleichzeitig mit Integrinen auf allen Zelloberflächen wechselwirken können, was zur Aktivierung der spezifischen Signalwege, die in traditionellen 2D-Zellkulturverfahren nicht aktiviert werden, führt. Hydrogele sind wassergequellte Polymere, welche die Kultivierung von Zellen in drei Dimensionen ermöglichen und tiefgreifende Auswirkungen auf die Zellentwicklung, -differenzierung, -migration und -funktion haben können. Neue Bereiche der Gewebezüchtung wie 3D-Biodruck nutzen UV-photovernetzte methacrylierte Hydrogelbiomaterialien (PEGMA, GelMA, HAMA und ColMA usw.), um Zellen einzukapseln und druckbare Biotinten herzustellen.Das PhotoCol-IRG, methacryliertes Kollagenhydrogel-Kit (CC320: CC320-1, CC320-2) basiert auf aufgereinigtem Rinder-Typ-I-Kollagenmethacrylat (ColMA), das beim Photovernetzen eine 3D-Umgebung für Zellen bereitstellt, die ihrer nativen Umgebung ähnelt. Neben dem Rinder-Typ-I-Kollagenmethacrylat enthält das Kit außerdem den Photoinitiator Irgacure 2959 und andere Reagenzien, mit denen Anwender ihre Photovernetzungsexperimente optimieren können (d. h. Verändern der Hydrogelsteifheit oder Gelierungsgeschwindigkeit). Das methacrylierte Typ-I-Kollagen wird aus Telopeptid-intaktem Rinderkollagen, das durch Umsetzen mit den freien Aminen des Proteins (hauptsächlich die ε-Amingruppen der Lysinreste sowie die α-Amingruppen der N-Termini) modifiziert wurde, gewonnen.> 20 % der gesamten Lysinreste des Kollagenmoleküls wurden methacryliert. Das Kollagen wird aus Rinderhaut extrahiert und enthält einen hohen Monomergehalt, der aus einer geschlossenen Herde isoliert und durch kontrollierte Herstellungsprozesse aufgereinigt wurde.PhotoCol ist eine Marke von Advance BioMatrix, Inc.
Application
Die Photovernetzung wird durch eine UV-Lichtquelle mit 365 nm eingeleitet.
Packaging
1 Kit
Analysis Note
Sterilität (USP-modifiziert): Kein WachstumEndotoxin-LAL: ≤ 10,0 EU/mlGelbildung: ≤ 40 minKinetische Gelprüfung: ≤ 40 minReinheit (SDS-PAGE-Silberfärbung): ≥ 99 %Methacrylierungsgrad: ≥ 20 %pH-Wert: 3,0–4,0Osmolalität: ≤ 40 mOsm/kg H2OElastizitätsmodul: CharakteristischElektrophoretisches Muster: Charakteristisch
Other Notes
CC320-1 (bei Raumtemperatur lagern): Neutralisationslösung, 1 x 10 ml (CS226415).
Hinweis: Das vollständige PhotoCol-IRG, methacryliertes Kollagenhydrogel-Kit (CC320) besteht aus CC320-1 und CC320-2, die separat verkauft werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CC320-2CC322-1CC322-2
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CC320-104061842348053