Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
General description
Folgende Ki-Werte werden berichtet (siehe Galardy):
Humanes MMP-1 (Fibroblasten-Collagenase): 0,4 nM
Humanes MMP-3 (Stromelysin): 27 nM
Humanes MMP-2 (Gelatinase, 72 kDa): 0,5 nM
Humanes MMP-8 (Neutrophilen-Collagenase): 0,1 nM
Humanes MMP-9 (Gelatinase, 92 kDa): 0,2 nM
Die typische Arbeitsverdünnung für die Verwendung mit Kulturzellen ist 10–25 μM. {1 mg/ml Lösung in DMSO entspricht 2,57 mM}. GM6001 wird aus wässrigen Lösungen mit über 100 μM ausgefällt. Für wässrige Verdünnungen sollten Puffer mit geringem Salzgehalt verwendet werden, um ein Ausfällen von GM6001 aus der Lösung zu verhindern. (Empfohlener Verdünnungspuffer: 50 mM Tris, pH 7,5, 150 mM NaCl und 20 mM CaCl2.2H20.) Es wird empfohlen, die GM6001-Konzentration in wässrigen Arbeitslösungen beim Verdünnen zu bestimmen und vor jeder Verwendung zu bestätigen. Zusätzliche Anwendungsinformationen:
Verwendung in-vivo
Die typische Dosierung von GM6001 bei Tieren ist 50–100 mg/kg Körpergewicht. Es wird in der Regel täglich oder alle zwei Tage intraperitoneal verabreicht. Es wird davon ausgegangen, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwindet, da seine Wirksamkeit in MS-Modellen in Studien gezeigt wurde.
Bei einer intravenösen Verabreichung beträgt die Halbwertszeit in Tieren ca. eine Stunde; auf diesem Weg müsste es also relativ häufig verabreicht werden. Daher wird die intraperitoneale Verabreichung des Wirkstoffs als Suspension in Wasser oder Kochsalzlösung bevorzugt. Die Halbwertszeit ändert sich hierdurch nicht; dennoch muss die Verabreichung nicht so häufig erfolgen, da es sich langsam im System des Tieres auflöst. Eine neue Dosis muss etwa alle zwei Tage gegeben werden. Eine weitere Möglichkeit ist die subkutane Verabreichung als Suspension in Kochsalzlösung. Der Wirkstoff wird ausgefällt und verbleibt als Masse im Gewebe, tritt aber überraschenderweise in das System des Tiers über und ist dort wirksam.
Löslichkeit
Löslich bis zu einer Konzentration von mindestens 400 mg/ml in DMSO. Es kann dann in Wasser verdünnt werden und muss sehr rasch gemischt werden, um ein Ausfällen zu vermeiden.
Stabilität
Bei einer Konzentration von 1 mM (vorzugsweise 0,1 mM) zersetzt sich GM6001 bei 4 °C mit einer Rate von 1 % pro Monat. Bei 37 °C wird dies auf 1 % pro Tag gesteigert. Bei -20 °C ist es relativ und als Feststoff äußerst stabil.
Als Verdünnungsmittel werden Puffer mit geringem Salzgehalt empfohlen, um die Ausfällung zu verringern. Verdünnte Lösungen dürfen nicht eingefroren werden.
Die Konzentration der Stammlösung sollte mittels Extinktion bei 280 nm regelmäßig bestimmt werden.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form liquid | form solid | form solid |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
QCM™ Gelatin Invadopodia Assays provide optimized materials and protocols to enable reproducible analysis of invadopodia in invasive tumor cells (Catalog No. ECM670 for green fluorescence, Catalogue No. ECM671 for red fluorescence). Reagents are provided for coating glass culture surfaces with fluorescent matrix and for colocalizing the actin cytoskeleton and nuclei with invadopodial degradation sites. This assay may also be used for assessing the activity of inhibitors and promoters of invadopodia formation and function. Furthermore, different cell types and individual cells in heterogeneous populations may be analyzed for invasive potential. Finally, the assay kits provide troubleshooting suggestions, recommendations for coating on multiple substrate formats, and example studies in several assay systems (e.g., various cell types, time-course studies, degradation modulation).
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CC1100 | 04053252329982 |