Fortfahren mit
CC080
Human Vitronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonym(e):
S-protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Vitronectin, aufgereinigtes Human-Protein,
biological source
human
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
1 μg/mL (cell attachment assays)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... VTN(7448)
General description
EIGENSCHAFTEN:
Bindet an Heparin. Aktiv bei der Zellanhaftung von MG63-Zellen.
Produktherkunft: Humanplasma; negativ auf Antikörper gegen HBsAg und HIV geprüft.
Vitronectin (S-Protein) ist ein multifunktionales Protein in Plasma und extrazellulärer Matrix mit einer definierten Aktivität bei Zelladhäsion, Thrombose, Komplementaktivierung, Fibrinolyse, Entzündung und Thrombozytenadhäsion. Vitronectin bindet an andere Makromoleküle und ist an regulatorischen Kreisläufen zum Steuern dieser Prozesse beteiligt. Einige Zielmakromoleküle, die mit Vitronectin wechselwirken, sind Heparin, PAI-1, Proteasen wie Thrombin und Urokinase-Typ Plasminogen Aktivator (uPA), Serinproteaseinhibitor-Protease-Komplexe, uPA-Rezeptor und eine Unterklasse von Integrinrezeptoren an der Oberfläche von Zellen. Vitronectin wird als dünne Beschichtung auf Gewebekulturoberflächen aufgetragen, um die Zellanhaftung, -verteilung, -proliferation und -differenzierung vieler normaler und neoplastischer Zellen zu fördern sowie die Zellmigration zu untersuchen.
Application
Geeignet zur Verwendung in ELISA, Immunisierung, Zellanhaftungs-Assays und Elektrophorese.
Physical form
Flüssigkeit in 50 mmol/l Natriumphosphat, 100 mmol/l NaCl, pH-Wert 7,4, ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -70 °C 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Analysis Note
Zwei Banden in SDS-PAGE bei 65 kDa und 75 kDa.
Other Notes
Ersetzt: 08-126
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5051SRP3186F0162
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human plasma
biological source
human
biological source
human plasma
concentration
1 mg/mL
concentration
0.5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
>95%
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
lyophilized
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Verwandter Inhalt
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Lynn Yap et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(5), 1887-1896 (2017-09-25)
Functionalizing medical devices with polypeptides to enhance their performance has become important for improved clinical success. The extracellular matrix (ECM) adhesion protein vitronectin (VN) is an effective coating, although the chemistry used to attach VN often reduces its bioactivity. In
Jian Li et al.
Biointerphases, 5(3), FA132-FA142 (2010-12-22)
The standard method for culturing human embryonic stem cells (hESC) uses supporting feeder layers of cells or an undefined substrate, Matrigel(™), which is a basement membrane extracted from murine sarcoma. For stem cell therapeutic applications, a superior alternative would be
Carolina Epifano et al.
EMBO reports, 15(5), 592-600 (2014-03-19)
The adherens junction protein p120-catenin is implicated in the regulation of cadherin stability, cell migration and inflammatory responses in mammalian epithelial tissues. How these events are coordinated to promote wound repair is not understood. We show that p120 catenin regulates
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CC08004053252590238