Fortfahren mit
CBL561
Anti-CD24-Antikörper, Klon SN3
clone SN3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Heat Stable Antigen, HAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SN3, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
10
€ 309,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1564
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SN3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD24(100133941)
Immunogen
Aus der humanen NALM-1-Zelllinie aufgereinigte Glykoproteine.
Application
Der Anti-CD24-Antikörper (Klon SN3) weist die Konzentration von CD24 nach und wurde publiziert und für die Verwendung in FC, IP und IH validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Immunzytochemie bei gefrorenen Gewebeschnitten.
Durchflusszytometrie: 1:50–1:100 je 10e6 Zellen in einem Endvolumen von 100 μl.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert mit dem CD24-Antigen, einem stark glykosylierten Molekül, das sowohl in der reduzierenden als auch der nichtreduzierenden SDS-Gelelektrophorese als breite Bande von 35 bis 45 kDa migriert. CD24 ist über einen Glycosylphosphatidylinositol(GPI)-Anker an die Zellmembran gebunden und wird in mehreren Stadien der B-Zell-Entwicklung exprimiert, beginnend im Knochenmarkkompartiment CD34-positiver Pro-B-Zellen und weiter auf der Oberfläche reifer IgM-positiver/IgD-positiver B-Zellen. Außerdem wird CD24 bei den meisten akuten lymphoblastischen B-Zell-Leukämien (B-Zell-ALLs), chronischen lymphatischen B-Zell-Leukämien und B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphomen exprimiert. In der gesunden Milz sind Mantelzonen-Lymphozyten stark CD24-positiv, Keimzentrumszellen jedoch CD24-negativ oder schwach CD24-positiv.
Physical form
Durch Protein-G-Chromatografie affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 1 ml PBS, pH-Wert 7,4, ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4700624FCMAB188FMABF557
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
clone
SN3, monoclonal
clone
SN3, monoclonal
clone
SN3, monoclonal
clone
CD28.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... CD24(100133941)
Gene Information
human ... CD24(100133941)
Gene Information
human ... CD24(100133941)
Gene Information
human ... CD28(940)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Federico F Cifuentes et al.
Oncology reports, 34(6), 2837-2844 (2015-10-28)
Metastatic prostate cancer (mPCa) is one of the most prevalent cancers in men worldwide. The main cause of death in these patients is androgen-resistant metastatic disease. Surgery of the primary tumor has been avoided in these patients as there is
L Qiu et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 23(1), 245-250 (2011-04-26)
The size of the breast stem-cell pool could underlie the intrauterine roots of breast cancer. We studied whether breast stem cells exist in umbilical cord blood and if they correlate with hematopoietic stem-cell measurements that have been positively associated with
Yanmei Qi et al.
Scientific reports, 10(1), 12685-12685 (2020-07-31)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) is an embryonic program frequently reactivated during cancer progression and is implicated in cancer invasion and metastasis. Cancer cells can also acquire stem cell properties to self-renew and give rise to new tumors through the EMT.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CBL56104053252333804