Fortfahren mit
CBL434
Anti-c-Myc Tag Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
3C7, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
6
€ 350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-c-myc-Antikörper, Klon 3C7, clone 3C7, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3C7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
Immunogen
Epitop: A.S. 171-188
Synthetisches Peptid: Cys-Ser-Thr-Ser-Ser-Leu-Tyr-Leu-Gln-Asp-Leu-Ser-Ala-Ala-Ala-Ser-Glu-Cys ausgewählt aus der humane c-myc-Sequenz (Aminosäuren (171-188)). Das Peptid wurde an Schlitzschnecken-Hämocyanin konjugiert.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Weisen Sie c-myc, auch als Proto-Onkogen c-Myc bekannt, mit dem Anti-c-myc-Antikörper, Klon 3C7 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in ELISA, IP und WB funktioniert, nach.
Western Blot
Immunpräzipitation
Immunassay-Nachweis von c-myc
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
In Immunblotting weist dieser Antikörper eine Hauptbande bei 62–64 kDa nach, die durch eine Vorinkubation mit dem immunisierenden Peptid blockiert werden kann. In Immunpräzipitation weist dieser Antikörper eine 62-kDa-Bande aus Zelllysaten nach.
BEKANNTE KREUZREAKTIVITÄT DER SPEZIES: Dieser Antikörper kreuzreagiert mit Maus-c-myc.
Physical form
Der monoklonale Antikörper liegt in einer Konzentration von 100 μg/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin vor. Wir empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei +4 °C aufbewahren; für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GW21222M4439WH0004609M2
Gene Information
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
3C7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
1G7, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-c-myc-Antikörper, Klon 3C7
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CBL43404053252477393