Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BMK13, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
horse, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRG2(5553)
Application
Entzündung & Immunologie
Immunglobuline & Immunologie
Western Blot: aufgereinigte normale Human-Eosinophile wurden mit Digitonin (5 mg/ml) für 10 Minuten behandelt, bevor sie in Probenpuffer gekocht und auf einem 15%igen SDS-PAGE laufen gelassen wurden. Aufgereinigtes MBP migriert bei ~14 kDa und typische Humanproben liegen im Bereich von 10–16 kDa.
ELISA-Entwicklung für die MBP-Bestimmung.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| clone BMK13, monoclonal | clone polyclonal | clone BA 17, monoclonal | clone 2A3, monoclonal |
| Gene Information human ... PRG2(5553) | Gene Information human ... PRG2(5553) | Gene Information human ... KRT19(3880) | Gene Information human ... PGRMC2(10424) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CBL419 | 04053252516450 |