Fortfahren mit
CBL404
Anti-p53-Antikörper, AS 211–220, Klon 240
clone PAb240, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-p53-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 377,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PAb240, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
23
€ 377,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1175
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PAb240, monoclonal
species reactivity
hamster, monkey, mouse, chicken, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
p53 wurde 1979 als zelluläres, mit dem transformierenden Protein des SV40-Tumorvirus assoziiertes Protein entdeckt. Seitdem wurden dem 53-kDa-Phosphoprotein viele verschiedene biochemische Funktionen zugeschrieben. Experimentelle Belege lassen den Schluss zu, dass p53 in normalen Zellen als negativer Regulator des Zellwachstums wirkt (Finlay, 1989). Daher ist die Inaktivierung oder Mutation von p53 möglicherweise ein wesentlicher Schritt bei der Entwicklung von Malignomen (Lane und Benchmol, 1990). Es hat sich gezeigt, dass der Spiegel von Wildtyp-p53 in normalen Zellen und Geweben sehr niedrig sind. Das mutierte p53-Polypeptid ist jedoch häufig in hohen Konzentrationen in Säugetiertumoren und Tumorzelllinien vorhanden. In einer immunhistochemischen Studie wiesen beispielsweise 40 % der Brustkrebserkrankungen beim Menschen erhöhte Konzentrationen von mutiertem p53 im Zellkern auf. Mutationen des p53-Proteins weisen einige charakteristische Merkmale auf:
a) Bei den meisten handelt es sich um Missense-Punktmutationen, die zu einer Veränderung der Proteinfunktion führen.
b) Viele, aber nicht alle, mutierten p53-Proteine weisen eine gemeinsame mutierte Struktur auf, die von monoklonalen Antikörpern, die für p53 in der mutierten Konformation spezifisch sind, erkannt werden kann.
Immunogen
Epitop: AS 211-220
In E. coli exprimiertes Maus-p53-Beta-Galactosidase-Fusionsprotein.
Application
Dieser Anti-p53-Antikörper, AS 211–220, Klon 240, (monoklonaler Maus-Antikörper) weist p53 nach und funktioniert in IP, WB und IHC.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Nachweis von p53-Onkogenprotein
Nachweis von mutiertem p53
Prävalenz des Nachweises mit CBL 404
-50 % der Kolonkarzinomschnitte positiv (30 Proben)
-70 % der Lungenkarzinomschnitte positiv (50 Proben)
-30 % der Brustkarzinomproben positiv (50 Proben)
Normale und prämaligne Gewebe negativ
Reagiert auf Methacarn-fixiertem Gewebe
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
PAb 240 erkennt ein Epitop des p53-Tumorsuppressorproteins zwischen den Aminosäuren 211 und 220 (Gannon, 1990; Legros, 1994) bei Mensch, Maus, Ratte, Hamster, Affe, Kuh und Huhn. Beim Testen nativer Proben (Immunpräzipitation, ELISA) erkennt PAb 240 nur die mutierten Formen von p53 (Gannon, 1990; Said, 1994). Bei Verfahren mit denaturierten Proben [Western-Blot-Analyse (Gannon, 1990) und Immunhistochemie an gefrorenen Gewebeschnitten (Said, 1994; Bartek, 1991; Walker, 1991)] erkennt PAb 240 sowohl mutiertes als auch denaturiertes Wildtyp-p53.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 0,15 M NaCl, mit 0,05 % Natriumazid. Wir empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei +4 °C aufbewahren; für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Other Notes
Ersetzt: 04-1083
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE327MABE339SAB4503015
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
hamster, monkey, mouse, chicken, human, rat, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
PAb240, monoclonal
clone
DO-1, monoclonal
clone
Pab1620, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Siddharth Singh et al.
The Journal of biological chemistry, 294(38), 14081-14095 (2019-08-02)
TP53 is the most frequently mutated tumor suppressor gene in many cancers, yet biochemical characterization of several of its reported mutations with probable biological significance have not been accomplished enough. Specifically, missense mutations in TP53 can contribute to tumorigenesis through
Rajan Gogna et al.
The Journal of biological chemistry, 287(4), 2907-2914 (2011-12-08)
Mutant (Mt) p53 abrogates tumor suppression functions of wild-type (WT) p53 through mutant-specific, gain-of-function effects, and patients bearing Mt p53 are chemoresistant. The dominant negative effect of p53 mutants results from their aggregation propensity which causes co-aggregation of WT p53.
Activating mutations in p53 produce a common conformational effect. A monoclonal antibody specific for the mutant form.
Gannon, J V, et al.
The Embo Journal, 9, 1595-1602 (1990)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CBL40404053252283093