The 4-liter bottle has a 38 mm closure. The 20 liters is packaged in a Nowpak container with a 63 mm closure. Unfortunately, the cap sizes are not customizable. However, the 20L package size has a bottle top adapter kit available for dispensing. Please see the link below to review this kit:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/148/300/011059-693001-ms.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
transition temp
flash point 7.8 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
46.0 °F
flash_point_c
7.8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BI0841-4000 | 04061839415423 |
| BI0841-NP20 | 04061839415416 |
-
What is the bottle cap screw size? Can we choose bottle cap screw size?