Fortfahren mit
BI0224
Capping Reagent A 20% n-Methylimidazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Synonym(e):
dna
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116006
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
transition temp
flash point 5.5 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
Application
BI0224-0505 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-1005 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0224-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Analysis Note
Assay (1-methylimidazole): 19.0-21.0% v/v
Assay (acetonitrile): 79.0-81.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: N-Methylimidazole Purity: 99.0% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 200ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
41.9 °F - closed cup
flash_point_c
5.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BI0224-100504061839414211
BI0224-400004061839414228
BI0224-050504061839414204
BI0224-P400004061839414259