Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions, reagent type: catalyst
bp
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
transition temp
flash point 7.2 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
Application
BI0152-0450 is packaed in 28/405 glass bottles
BI0152-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-1005 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-2505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Analysis Note
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.23-0.27M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 30ppm max
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
45.0 °F - closed cup
flash_point_c
7.2 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BI0152-2505 | 04061839413917 |
| BI0152-1005 | 04061839413894 |
| BI0152-2500 | 04061839413900 |
| BI0152-P4000 | 04061839413931 |
| BI0152-0450 | 04061839413870 |