Fortfahren mit
AX0442
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
82.0-86.0% ethanol basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Alcohol, Reagent
Quality Level
assay
82.0-86.0% ethanol basis
form
liquid
composition
isopropyl alcohol, 4.0-6.0% , methanol, 3.5-5.5% , Water, 7-8%
dilution
(for analytical testing)
color
APHA: ≤20
transition temp
flash point 17 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Reagent
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Physical form
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Analysis Note
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AX0442-304061839413092