Fortfahren mit
AX0078
Essigsäure
OmniTrace Ultra, 99%, for inorganic trace analysis
Synonym(e):
aa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
EC Index Number:
200-580-7
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
cation traces
Ag: ≤50 pg/g, Al: ≤50 pg/g, As: ≤50 pg/g, Ba: ≤10 pg/g, Be: ≤10 pg/g, Bi: ≤10 pg/g, Ca: ≤50 pg/g, Cd: ≤10 pg/g, Ce: ≤10 pg/g, Co: ≤10 pg/g, Cr: ≤10 pg/g, Cs: ≤10 pg/g, Cu: ≤10 pg/g, Dy: ≤1 pg/g, Er: ≤1 pg/g, Eu: ≤1 pg/g, Fe: ≤50 pg/g, Ga: ≤10 pg/g, Gd: ≤1 pg/g, Ge: ≤10 pg/g, Hf: ≤10 pg/g, Ho: ≤1 pg/g, In: ≤1 pg/g, K: ≤50 pg/g, La: ≤1 pg/g, Li: ≤10 pg/g, Lu: ≤10 pg/g, Mg: ≤50 pg/g, Mn: ≤10 pg/g, Mo: ≤10 pg/g, Na: ≤100 pg/g, Nd: ≤1 pg/g, Ni: ≤50 pg/g, Pb: ≤10 pg/g, Pr: ≤1 pg/g, Pt: ≤50 pg/g, Rb: ≤10 pg/g, Re: ≤10 pg/g, Rh: ≤50 pg/g, Ru: ≤50 pg/g, Sb: ≤50 pg/g, Sc: ≤10 pg/g, Sm: ≤1 pg/g, Sn: ≤50 pg/g, Sr: ≤10 pg/g, Tb: ≤1 pg/g, Te: ≤1 pg/g, Th: ≤1 pg/g, Ti: ≤10 pg/g, Tl: ≤10 pg/g, Tm: ≤1 pg/g, U: ≤1 pg/g, V: ≤10 pg/g, W: ≤10 pg/g, Y: ≤1 pg/g, Yb: ≤1 pg/g, Zn: ≤50 pg/g, Zr: ≤10 pg/g
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniTrace Ultra acids for trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPT (parts per trillion) levels.
Packaging
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäure
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup