Fortfahren mit
AP504P
Anti-Human-IgG-γ-Ketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
4
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine im menschlichen Serum. IgG spielt eine wichtige Rolle für die Verteidigung gegen Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle, um das Antigen zu zerstören. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination.
Application
Dieser Anti-Human-IgG-γ-Ketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert, ist zum Nachweis der γ-Kette von humanem IgG für die Verwendung in ELISA validiert.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der schweren Kette von menschlichem IgG. Absorbiert für menschliches IgM, IgD und IgA.
Physical form
Aufgereinigt mittels Affinitätschromatographie an kovalent an Agarose gebundenem, gepoolten humanem IgG. Flüssig In 50 % Glycerin/50 % PBS, pH-Wert 7,4. Keine Konservierungsmittel hinzugefügt.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP503AAP504AAP503P
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lisa M Smith et al.
Journal of virology, 95(23), e0088221-e0088221 (2021-09-23)
Human and simian immunodeficiency virus (HIV and SIV) infections establish lifelong reservoirs of cells harboring an integrated proviral genome. Genome editing CRISPR-associated Cas9 nucleases, combined with SIV-specific guiding RNA (gRNA) molecules, inactivate integrated provirus DNA in vitro and in animal
Mark J Bailey et al.
Nature communications, 9(1), 4560-4560 (2018-11-06)
Zika virus is a mosquito-borne flavivirus closely related to dengue virus that can cause severe disease in humans, including microcephaly in newborns and Guillain-Barré syndrome in adults. Specific treatments and vaccines for Zika virus are not currently available. Here, we
Hyesun Jang et al.
Heliyon, 9(7), e17958-e17958 (2023-07-24)
A growing number of studies indicate that coronavirus disease 2019 (COVID-19) is associated with inflammatory sequelae, but molecular signatures governing the normal versus pathologic convalescence process have not been well-delineated. Here, we characterized global immune and proteome responses in matched
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP504P04053252506543