Fortfahren mit
AP500P
Anti-Maus-IgG-µ-Ketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
1
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgM besteht zu ca. 10 % aus Serumimmunglobulinen. Der IgM-Antikörper ist für die frühen Immunantworten auf die meisten Antigene von Bedeutung und dominiert bei bestimmten Antikörperreaktionen, wie denen der „natürlichen“ Blutgruppenantikörper. IgM (mit IgD) ist das wichtigste Immunglobulin, das an der Oberfläche von B-Zellen exprimiert wird. Das Gen für die mu-konstante Region enthält vier Domänen, die durch kurze dazwischen liegende Sequenzen getrennt sind.
Immunogen
Aus aufgereinigter Maus-IgM-µ-Kette hergestellt. Gepoolte Antiseren von mit Maus-IgM-Paraproteinen hyperimmunisierten Ziegen.
Epitop: IgM-µ-Kette
Application
ELISA: 1:4.000–1:8.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Für Dual-Labeling adsorbierte Sekundärantikörper
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Weisen Sie Maus-IgM-µ-Kette mit diesem Anti-Maus-IgM-µ-Kette-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert, der zur Verwendung in ELISA validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit der Schwerkette von Maus-IgM, wie durch ELISA und Durchflusszytometrie gezeigt. Minimale Kreuzreaktivität mit humanen Immunglobulinen.
Reagiert mit der schweren Kette von Maus-IgM. Absorbiert für IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 und IgA der Maus, gepooltes Humanserum und aufgereinigte menschliche Paraproteine. Minimale Kreuzreaktivität mit menschlichen Immunglobulinen. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
Affinitätschromatografie
Aufgereinigt mittels Affinitätschromatographie an kovalent an Agarose gebundenem Maus-IgM. Flüssig In 50 % Glycerin/50 % PBS, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt unter sterilen Bedingungen ab Empfangsdatum bis zu zwölf Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP500AAP500BAP500
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Irati Garmendia et al.
Cancer immunology research, 11(4), 530-545 (2023-03-09)
One billion people worldwide get flu every year, including patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the impact of acute influenza A virus (IAV) infection on the composition of the tumor microenvironment (TME) and the clinical outcome of patients
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP500P04053252367823