Fortfahren mit
AP200B
Anti-Maus-Leichtketten-Antikörper der Ziege, Biotin-Konjugat
Chemicon®, from goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
2
biological source
goat
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
25 kDa
Antikörpermoleküle beinhalten in der Regel zwei Immunglobulin-Leichtketten, die kovalent an ein Schwerkettenpaar gebunden sind. Die Immunglobulin-Leichtketten kommen in zwei Typen vor, die mit den griechischen Buchstaben Kappa und Lambda bezeichnet werden. Die Kappa- und Gamma-Leichtketten sind etwa 250 Aminosäuren lang und haben eine durchschnittliche Masse von etwa 25 kDa. Das Verhältnis zwischen Kappa und Lambda in der Immunglobulin-Population variiert je nach Spezies.
Immunogen
Aus aufgereinigter Maus-IgG-Leichtkette hergestellt.
Epitop: Leichte Kappa-Kette
Application
Vorgeschlagene Verdünnungen:
Western-Blot: 1:20.000–1:400.000 der 1-mg/ml-Stammlösung
ELISA: 1:20.000–1:400.000 der 1-mg/ml-Stammlösung
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000 der 1-mg/ml-Stammlösung
Immunzytochemie: 1:500–1:5.000 der 1-mg/ml-Stammlösung
Durchflusszytometrie: 1:200–1:1.000 der 1-mg/ml-Stammlösung
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Dieser Anti-Maus-Leichtketten-Antikörper der Ziege, Biotin-Konjugat, erkennt Maus-Leichtketten und ist zur Verwendung in ELISA, FC, WB, IC und IH(P) validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert stark mit nativen Primärantikörpern, vor allem mit Kappa-Leichtketten. Er ist nicht für den Nachweis von Lambda-Leichtketten geeignet. Der Antikörper reagiert nicht mit der schweren Kette von Maus-IgG. Der Antikörper wurde im ELISA-Verfahren getestet und adsorbiert, um minimale Kreuzreaktionen mit Immunglobulinen von Rind, Ziege, Pferd, Mensch, Kaninchen, Ratte und Schaf zu gewährleisten.
Minimale Kreuzreaktion mit Rind, Ziege, Pferd, Mensch, Kaninchen, Ratte und Schaf.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Lyophilisiertes Pulver aus einer Lösung mit 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6, 0,05 % Natriumazid. 15 mg/ml BSA als Stabilisator. Mittels Immunaffinitätschromatographie aufgereinigt.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material ist bei 2 °C–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C sechs Wochen lang im Dunkeln stabil. Rekonstituieren Sie das Fläschchen mit destilliertem Wasser (die Zugabe von 0,5 ml Wasser ergibt eine Endkonzentration von 1 mg/ml). Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerin hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden. Vor Licht schützen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP200AAP200PAP200C
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
conjugate
biotin conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
CY3 conjugate
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Practical implementation, characterization and applications of a multi-colour time-gated luminescence microscope.
Zhang, L; Zheng, X; Deng, W; Lu, Y; Lechevallier, S; Ye, Z; Goldys, EM; Dawes, JM; Piper et al.
Scientific Reports null
Dayong Jin et al.
Journal of biomedical optics, 14(2), 024023-024023 (2009-05-02)
A fundamental problem for rare-event cell analysis is auto-fluorescence from nontarget particles and cells. Time-gated flow cytometry is based on the temporal-domain discrimination of long-lifetime (>1 micros) luminescence-stained cells and can render invisible all nontarget cell and particles. We aim
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP200B04053252367724