Fortfahren mit
AP193C
Anti-Meerschweinchen-IgG-Antikörper vom Esel, Cy3-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from donkey
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
18
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
guinea pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Sekundärantikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Weisen Sie Meerschweinchen-IgG mit diesem Meerschweinchen-IgG-Antikörper vom Esel, Cy3-Konjugat, Spezies-adsorbiert, der zur Verwendung in IF validiert ist, nach.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP184CAP189CAP184S
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
species reactivity
guinea pig
species reactivity
sheep
species reactivity
rat
species reactivity
sheep
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY5 conjugate
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ronald G Gregg et al.
iScience, 26(4), 106499-106499 (2023-04-24)
Complete congenital stationary night blindness (cCSNB) is a heterogeneous disorder characterized by poor dim-light vision, myopia, and nystagmus that is caused by mutations in genes critical for signal transmission between photoreceptors and depolarizing bipolar cells (DBCs). One such gene, LRIT3
Barbara Trattner et al.
Journal of neurochemistry, 127(1), 78-90 (2013-07-19)
The neuronal endocannabinoid system is known to depress synaptic inputs retrogradely in an activity-dependent manner. This mechanism has been generally described for excitatory glutamatergic and inhibitory GABAergic synapses. Here, we report that neurones in the auditory brainstem of the Mongolian
Non-epithelial stem cells and cortical interneuron production in the human ganglionic eminences.
Hansen, DV; Lui, JH; Flandin, P; Yoshikawa, K; Rubenstein, JL; Alvarez-Buylla, A; Kriegstein, AR
Nature Neuroscience null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP193C04053252319440