Fortfahren mit
AP132F
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, FITC-Konjugat
2 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
46
€ 234,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, FITC-Konjugat, ist ein Antikörper gegen Kaninchen-IgG zur Verwendung in IF.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Gammakette von Kaninchen-IgG sowie mit den leichten Ketten aus allen Immunglobulinklassen des Kaninchens. Monospezifisch durch IEP beim Testen gegen Kaninchen-Vollserum.
FLUOROPHOR/PROTEIN:
ca. 12 mg/mg.
Physical form
In 1 ml sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren.
Preparation Note
dass die Protein- und Puffersalzkonzentration auf die Hälfte des ursprünglichen Werts reduziert wird, nachdem
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP180FAP187FAP132C
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
species reactivity
rabbit
species reactivity
goat
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
biological source
goat
biological source
donkey
biological source
goat
biological source
goat
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY3 conjugate
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Danit Mechlovich et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 333(3), 874-882 (2010-03-20)
Increasing evidence suggests that oxidative stress (OS)-induced pancreatic beta-cell impairments is involved in diabetes and diabetic complications. Our group has recently synthesized two multifunctional nontoxic, lipophilic, iron-chelating drugs, 5-{N-methyl-N-propargylaminomethyl}-8-hydroxyquinoline (M30) and 5-{4-propargylpiperazin-1-ylmethyl}-8-hydroxyquinoline (HLA20), for the treatment of various OS-mediated pathogeneses.
Daehwan Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 9490-9490 (2017-08-27)
Although assisted reproductive technology (ART) currently exists, the only embryo preservation technology that is available is cryopreservation. In the present study, small molecules were used to hold embryos at room temperature. The basic medium for embryo holding for a short
Sean McCutcheon et al.
Cell adhesion & migration, 11(1), 1-12 (2016-01-09)
Central nervous system (CNS) cells cultured in vitro as neuroclusters are useful models of tissue regeneration and disease progression. However, the role of cluster formation and collective migration of these neuroclusters to external stimuli has been largely unstudied in vitro.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP132F08436037123634