Fortfahren mit
AP113
Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, Fc
2 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
11
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Humanes IgG, Fc
Application
Dieser Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, Fc, ist zur Verwendung in ELISA, IP und WB für den Nachweis von Human-IgG validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische sekundäre Antikörper
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Zeigt eine einzelne Bande, wenn es in einem IEP-System bei einer Mindestkonzentration von 10 mg/ml unter Verwendung von humanem Vollserum als Antigen analysiert wird. Die Immunelektrophorese zeigt, dass der Antikörper mit den schweren Ketten des menschlichen IgG reagiert, nicht aber mit den leichten Ketten der meisten menschlichen Immunglobuline. Es wurden keine Antikörper gegen humanes IgM oder IgA oder andere Nicht-Immunglobulin-Serumproteine nachgewiesen, aber es kann eine Kreuzreaktivität mit Immunglobulinen anderer Spezies bestehen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 mol/l Phosphatpuffer, 0,25 mol/l Natriumchlorid mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Kann bei 2–8 °C bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Nicht einfrieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP114AP112AP175
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katherine L Williams et al.
Nature medicine, 30(1), 117-129 (2024-01-04)
Over 75% of malaria-attributable deaths occur in children under the age of 5 years. However, the first malaria vaccine recommended by the World Health Organization (WHO) for pediatric use, RTS,S/AS01 (Mosquirix), has modest efficacy. Complementary strategies, including monoclonal antibodies, will be
Ren-You Pan et al.
Nature communications, 10(1), 3569-3569 (2019-08-10)
Drug hypersensitivity such as severe cutaneous adverse reactions (SCAR), including Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN), could be life-threatening. Here, we enroll SCAR patients to investigate the T cell receptor (TCR) repertoire by next-generation sequencing. A public αβTCR
Tyrosine replacement of PSGL-1 reduces association kinetics with P- and L-selectin on the cell membrane.
Xiao, B; Tong, C; Jia, X; Guo, R; Lu, S; Zhang, Y; McEver, RP; Zhu, C; Long, M
Biophysical Journal null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP11304053252285806