Fortfahren mit
AP106
Anti-Ziegen-IgG-Antikörper des Kaninchens
2.0 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
10
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Hochreines Ziegen-IgG, isoliert aus gepooltem normalem Ziegenserum.
Application
Forschungskategorie
Sekundär-& Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
HINWEIS:
Aufgrund des breiten Spektrums an variablen Immunoassays, für die dieses Produkt bestimmt ist, muss jedes Labor individuelle Leistungsmerkmale für alle Assay-Komponenten im jeweiligen Assay-System festlegen.
Nur zur Verwendung in Forschung und Herstellung.
Nicht zur direkten Verwendung in diagnostischen Anwendungen bestimmt.
Weisen Sie Ziegen-IgG mit diesem Anti-Ziegen-IgG-Antikörper des Kaninchens nach, der für die Verwendung in ELISA, IP und WB validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Gamma-Kette von Ziegen-IgG sowie mit den Leichtketten aller Klassen von Ziegen-Immunglobulin. In IEP monospezifisch gegen Ziegen-Vollserum. Ergibt in der IEP eine Einzelbande in einer Konzentration von 10 mg/ml bei einer Analyse gegen Anti-Vollserum.
Physical form
Nicht sterile Flüssigkeit. Puffer = 0,02 mol/l Phosphatpuffer,
0,25 mol/l Natriumchlorid und 0,1 % Natriumazid. Durch einen 0,45-µm-Membranfilter filtriert.
Preparation Note
Kann bei +2–8 °C bis zu 6 Monate aufbewahrt werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP187AP160AP124
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
goat
species reactivity
goat
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enforced expression of METCAMMUC18 increases tumorigenesis of human prostate cancer lNCaP cells in nude Mice.
Wu GJ, Wu MW, Wang C, Liu Y
The Journal of urology null
Kun-Chun Chiang et al.
Anticancer research, 37(11), 6215-6221 (2017-10-25)
Pancreatic neuroendocrine tumors (PanNETs) are usually diagnosed in an advanced stage. Most patients with PanNETs die of metastasis. Vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A) is a strong stimulator of angiogenesis and tumor metastasis. We aimed to investigate the effect of MART-10
Nobuko Harada et al.
Surgery, 134(3), 480-491 (2003-10-14)
In ischemia/reperfusion (I/R) injury, a massive generation of reactive oxygen species (ROS) after reperfusion is a critical factor. Rac, a member of the Rho GTPase superfamily, plays important roles in the production of ROS and activation of nuclear factor-kappaB (NF-kappaB)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP10608436037124013