Fortfahren mit
AG952
Tau-381, rekombinant, menschlich
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160405
Form:
powder
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
biological source
human
Quality Level
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Tau-381
MOLEKÜLMASSE: 39.700 Da
PEPTIDGEHALT: 50 μg je Fläschchen (Proteingehalt und -konzentration bestimmt durch BCA-Proteinassays mit BSA als Standard).
GEGENION: Lyophilisiert in Endpuffer von 50 mM MES, pH-Wert 6,8, 100 mM NaCl und 0,5 mM EGTA.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Physical form
Weißes, lyophilisiertes Pulver. Zu einer Konzentration von 1 mg/ml in Wasser resuspendieren. Dies ergibt ein Endprodukt von 50 mM MES, pH-Wert 6,8, 100 mM NaCl und 0,5 mM EGTA.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material kann bei -20 ºC ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution in unverdünnten Aliquoten bei -20 ºC bis -70 ºC bis zu 2 Wochen haltbar. Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, um eine Aggregation zu verhindern.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AG960T0326T0576
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P10636
UniProt accession no.
P10636
UniProt accession no.
P10636
UniProt accession no.
P10636
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mohamed B Abou-Donia et al.
Brain sciences, 10(9) (2020-09-10)
For the past 30 years, there has been a lack of objective tools for diagnosing Gulf War Illness (GWI), which is largely characterized by central nervous system (CNS) symptoms emerging from 1991 Gulf War (GW) veterans. In a recent preliminary
Mohamed B Abou-Donia et al.
Brain sciences, 11(2) (2021-01-28)
Veterans from the 1991 Gulf War (GW) have suffered from Gulf War illness (GWI) for nearly 30 years. This illness encompasses multiple body systems, including the central nervous system (CNS). Diagnosis and treatment of GWI is difficult because there has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AG95204053252331343