Fortfahren mit
AG222
Dopamine D4 Receptor, control peptide for AB1789/AB1789P
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160702
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
concentration
0.2 mg/mL
Quality Level
technique(s)
cell based assay: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
rat ... DRD4(25432)
General description
FUNCTION: SwissProt: P21917 # This is one of the five types (D1 to D5) of receptors for dopamine. The activity of this receptor is mediated by G proteins which inhibit adenylyl cyclase.
SIZE: 467 amino acids; 48361 Da
SUBUNIT: Interacts with CLIC6 (By similarity) and GPRASP1.
SUBCELLULAR LOCATION: Cell membrane; Multi-pass membrane protein.
SIMILARITY: SwissProt: P21917 ## Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
Application
For use in blocking the staining of AB1789 or AB1789P.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Physical form
Liquid in PBS, pH 7.4 containing 0.1% sodium azide.
Preparation Note
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.