Fortfahren mit
ABT280
Anti-Periostin(Pan-)Antikörper
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 395,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
€ 395,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Postn(50706)
General description
Periostin, auch bezeichnet als PN oder Osteoblasten-spezifischer Faktor 2 (OSF-2) wird vom Gen POSTN/OSF2 kodiert und ist ein sezerniertes extrazelluläres Matrixprotein, das anscheinend an der Induktion von Zellhaftung und Zellverteilung sowie an der Zelladhäsion beteiligt ist. Im Knochen fördert Periostin die Mineralisierung und unterstützt die Aufnahme des BMP1-Proteins in die Fibronektin-Extrazellularmatrix des Bindegewebes. Periostin wird vorzugsweise in Periosteumbändern und Periodontien exprimiert, findet sich aber auch in sich entwickelnden Herzgeweben sowie weiteren Geweben. Außerdem wird Periostin bei vielen Krebserkrankungen überexprimiert, wo es das Wachstum entsprechender Karzinome zusätzlich unterstützt und mittels Aktivierung des für das Zellüberleben bedeutsamen PI3K/Akt-Signalwegs auch zur Chemoresistenz von Krebszellen beiträgt.
~75/85 kDa gemessen. UniProt beschreibt fünf Isoformen mit 93 kDa, 90 kDa, 90 kDa, 87 kDa und 87 kDa. Dieses Protein wurde jedoch mit 75–85 kDa gemessen.
Immunogen
Lineares Peptid der Fasciclin-1-Domäne von murinem Periostin.
Application
Der Anti-Periostin(Pan)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Periostin (Pan) für die Verwendung in Western Blotting und IHC.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Periostin (Pan) in Lungenextrakt der Maus nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Periostin (Pan) in bestimmten berichteten Geweben nachgewiesen (Kruzynska-Frejtag, A., et al. (2004). Dev Dyn. 229(4):857–868.; Butcher, J. T., et al. (2007). Dev Biol. 302(1):256–266.; Norris, R. A., et al. (2007). J Cell Biochem. 101(3):695–711.; Inai, K., et al. (2008). Dev Biol. 315(2):383–396.; Norris, R. A., et al. (2008). Dev Biol. 316(2):200–213.).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist alle Spleißvarianten von Periostin nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Lungen-Gewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Periostin (Pan) in 10 µg Lungen-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4300696ABT253SAB2101847
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
mouse ... Postn(50706)
Gene Information
mouse ... Postn(50706)
Gene Information
human ... POSTN(10631)
Gene Information
human ... POSTN(10631)
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse
species reactivity
dog, mouse, human, pig, bovine
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wanida Ono et al.
Nature communications, 7, 11277-11277 (2016-04-14)
Dental root formation is a dynamic process in which mesenchymal cells migrate toward the site of the future root, differentiate and secrete dentin and cementum. However, the identities of dental mesenchymal progenitors are largely unknown. Here we show that cells
N Sakagami et al.
Journal of dental research, 97(11), 1260-1267 (2018-05-11)
Craniofacial development requires a set of patterning codes that define the identities of postmigratory mesenchymal cells in a region-specific manner, in which locally expressed morphogens, including fibroblast growth factors (FGFs) and bone morphogenetic proteins (BMPs), provide instructive cues. Msx2, a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABT28004053252976896