Fortfahren mit
ABT10
Anti-CKAP5-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cytoskeleton-associated protein 5, Colonic and hepatic tumor over-expressed gene protein, Ch-TOG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CKAP5(9793)
General description
226 kDa berechnet.
Mittels alternativen Spleißens werden drei Isoformen mit den Molekulargewichten 225, 218 und 226 kDa erzeugt.
Das Zytoskelett-assoziierte Protein 5 (CKAP5) gehört zur TOG/XMAP215-Familie, die HEAT-Wiederholungen enthält, und spielt eine Rolle beim Schutz von Kinetochor-Mikrotubuli vor der Depolymerisation durch MCAK. CKAP5 ist das Homologon des Xenopus-Proteins XMAP25 (auch bezeichnet als chTog), das eine wesentliche Rolle bei der Zentrosombildung spielt. CKAP5 ist während der Interphase und an den Spindelpolen und Zentrosomen während der Mitose im perinukleären Zytoplasma lokalisiert. Studien zeigen, dass CKAP5 mit TACC1, TACC3 und Tubulin interagiert, was die Hypothese begründet, dass es in der Organisation der Mikrotubuli des Spindelapparats eine Rolle spielt. Bei Hepatomen und Kolontumoren hat sich eine Überexpression von CKAP5 gezeigt.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem CKAP5 entspricht.
Application
Der Anti-CKAP5-Antikörper ist ein Antikörper gegen CKAP5 für die Verwendung in IC.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:250-Verdünnung einer vorherigen Charge wurde CKAP5 in RPE1-Zellen nachgewiesen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
A431-Zellen
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde CKAP5 in A431-Zellen nachgewiesen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA000278HPA008410ABE1302
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABT1004053252633973