Fortfahren mit
ABS523
Anti-Lipin-1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Phosphatidate phosphatase LPIN1, Lipin-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LPIN1(23175)
General description
Lipin-1 wird auch als Phosphatidat-Phosphatase LPIN1 bezeichnet. Lipin-1 kontrolliert den Fettsäurenstoffwechsel und fungiert als Magnesium-abhängiges Phosphatidat-Phosphatase-Enzym sowie als nukleärer transkriptionaler Coaktivator, der die Genexpression beim Lipidstoffwechsel moduliert. Lipin-1 ist an der Adipozytendifferenzierung und potenziell auch an der mitochondrialen Spaltung beteiligt. Lipin-1 wird in die Skelettmuskulatur spezifisch exprimiert und ist auch in Fettgewebe reichlich vorhanden. Lipin-1-Defekte können zu einer autosomal-rezessiven akuten Myoglobinurie mit wiederkehrenden Episoden (Autosomal Recessive Acute Recurrent Myoglobinuria, ARARM) führen.
~ 110 kDa gemessen
Immunogen
Lineares Peptid, das menschlichem Lipin-1 entspricht.
Application
Der Anti-Lipin-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen Lipin-1 zur Verwendung in IHC, Western Blots und IP.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Lipidstoffwechsel und Gewichtsregulierung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Lipin-1 in humanem Herzmyozyten- und humanem Myozytengewebe aus der Skelettmuskulatur nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Lipin-1 in Fettgewebelysat von Mäusen nachgewiesen (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642–647).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde Lipin-1 aus Fettgewebelysat ausgefällt (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642–647).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid mit 50 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat aus überexprimierenden Lipin1-Zellen aus Hepatozyten der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Lipin-1 in 10 µg Lysat aus überexprimierenden Lipin1-Zellen aus Hepatozyten der Maus nachgewiesen (das Lysat stammte aus dem Labor von Brian Finck, Washington University, St. Louis).
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA038021AV53826ABS524
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... LPIN1(23175)
Gene Information
human ... LPIN1(23175)
Gene Information
human ... LPIN1(23175)
Gene Information
mouse ... Lpin2(64898)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
horse, human, mouse, rabbit, dog, rat
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS52304053252944475