Fortfahren mit
ABS229
Anti-HMG-CoA-Reduktase-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase, HMG-CoA reductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
16
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
General description
Das Enzym 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase (HMG-CoA-Reduktase) ist ein ubiquitär exprimiertes Glykoprotein, das an die Membran des endoplasmatischen Retikulums (ER) gebunden ist, wobei aber auch ein aktiver C-terminaler katalytischer Schwanz in das Zytoplasma hineinragt. Es ist das geschwindigkeitsbestimmende Enzym im Mevalonatweg, da es die Umwandlung von HMG-CoA in Mevalonat katalysiert, ein entscheidendes Vorläufermolekül bei der Synthese von Sterolen wie Cholesterin. In Säugetierzellen wird HMG-CoA-Reduktase durch mehrere Mechanismen reguliert. Sie wird durch hohe Konzentrationen von exogenem Cholesterin, das an Lipoprotein niedriger Dichte gebunden ist, herunterreguliert. Sie wird außerdem durch Sterol- und Nicht-Sterol-Metaboliten von Mevalonat reguliert, die auf Transkriptionsebene hemmende Wirkungen ausüben können. Frühere Studien lassen darauf schließen, dass Sterole die Sterolregulationselement-bindenden Proteine (SREBP) hemmen können, die als Transkriptionsfaktoren fungieren und die Expression von Genen fördern, die für die Sterolbiosynthese erforderlich sind. Der terminale Degradationsprozess kann durch das Ubiquitin-Degradationssystem vermittelt werden. Die Hemmung von HMG-CoA-Reduktase wurde umfassend hinsichtlich der Behandlung cholesterinbedingter Erkrankungen untersucht.
~ 97 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Linker-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Linker-Domäne von menschlicher HMG-CoA-Reduktase entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg/ml aus einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten HMG-CoA-Reduktase aus HepG2-Zelllysat.
Der Anti-HMG-CoA-Reduktase-Antikörper weist den Gehalt von HMG-CoA-Reduktase nach und wurde für die Verwendung in Immunpräzipitation und Western Blot publiziert und validiert.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Schwein (85 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt HMG-CoA-Reduktase an der Linker-Domäne.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen HMG-CoA-Reduktase in 10 µg HepG2-Zelllysat nach.
Other Notes
Ersetzt: 07-572
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA008338SAB4200529ABC945
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
Gene Information
human ... GMPR(2766)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Kim Loh et al.
Hepatology communications, 3(1), 84-98 (2019-01-09)
Adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) regulates multiple signaling pathways involved in glucose and lipid metabolism in response to changes in hormonal and nutrient status. Cell culture studies have shown that AMPK phosphorylation and inhibition of the rate-limiting enzyme in the
Slawomir Mandziuk et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 119(3), 330-340 (2016-03-19)
Tirapazamine is a hypoxia-activated prodrug which was shown to exhibit up to 300 times greater cytotoxicity under anoxic in comparison with aerobic conditions. Thus, the combined anticancer therapy of tirapazamine with a routinely used anticancer drug seems to be a
Yifan Kong et al.
The Journal of biological chemistry, 293(37), 14328-14341 (2018-08-10)
Enzalutamide, a nonsteroidal second-generation antiandrogen, has been recently approved for the management of castration-resistant prostate cancer (CRPC). Although patients can benefit from enzalutamide at the beginning of this therapy, acquired enzalutamide resistance usually occurs within a short period. This motivated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS22904053252440106