Fortfahren mit
ABS2202
Anti-Cas9
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
SpCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
Streptococcus pyogenes, bacteria
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
158,44 kDa berechnet.
CRISPR-assoziierte Endonuklease Cas9/Csn1 (UniProt: Q99ZW2; auch bekannt als SpCas9, SpyCas9) wird vom Cas9-Gen (auch Csn1 genannt) (Gen-ID: 901176) in Streptococcus pyogenes kodiert. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) ist ein adaptives Immunsystem, das Schutz vor mobilen genetischen Elementen (Viren, Transposonen und konjugativen Plasmiden) bietet. CRISPR-Cluster enthalten Spacer, die als Sequenzen die Vorläufer von mobilen Elementen ergänzen und auf eindringende Nukleinsäuren gerichtet sind. Cas9 weist eine doppelt gelappte Architektur mit einem Erkennungslappen (Reste 41–425) und einem diskontinuierlichen Nukleaselappen (NUC, Reste 1–40 und 453–1053) auf; die crRNA-Ziel-DNA liegt in einem Kanal zwischen den 2 Lappen. Der NUC-Lappen weist 2 Endonuklease-Domänen auf. Die diskontinuierliche RuvC-ähnliche Domäne im NUC-Lappen spaltet die Ziel-DNA, die nicht zur crRNA komplementär ist, während die HNH-Nuklease-Domäne die Ziel-DNA spaltet, die zur crRNA komplementär ist. Cas9 fungiert als RNA-gesteuerte DNA-Endonuklease, die doppelsträngige DNA-Ziele mit einem Protospacer Adjacent Motif (PAM) und komplementär zur Guide-RNA spaltet. Da die homologe Region des Staphylococcus aureus mit der Aminosäurensequenz in Streptococcus pyogenes nicht eng verwandt ist, wird dieses Protein vom Antikörper nicht erkannt.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 18 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von Streptococcus pyogenes entspricht.
Epitop: C-Terminus
Application
Anti-Cas9-Antikörper, Best.-Nr. ABS2202, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf Cas9 gerichtet ist und für die Verwendung in der Immunzytochemie und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde Cas9 in mit Cas9 aus Streptococcus pyogenes transfizierten HEK293-Zellen nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit 1 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wurde Cas9 in untransfizierten HEK293H- und mit pCDNA3.0-Cas9 transfizierten HEK293H-Zellen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Cas9 in HEK293H-Zelllysat aus mit pCDNA3.0-Cas9 transfizierten Zellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert Cas9 in Streptococcus pyogenes. Er zielt auf ein Epitop in 18 Aminosäuren der C-terminalen Region ab. Dieser Antikörper reagiert nicht mit Cas9 aus Staphylococcus aureus.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an mit Cas9 aus Streptococcus pyogenes transfizierten HEK293-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde Cas9 in mit Cas9 aus Streptococcus pyogenes transfizierten HEK293-Zellen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAC142MAB131872MAC133
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q99ZW2
UniProt accession no.
J7RUA5
UniProt accession no.
J7RUA5
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS220204054839355561
ABS2202-25UG04054839508455