Fortfahren mit
ABS21
Anti-Surfactant-Protein-B-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Pulmonary surfactant-associated protein B, 18 kDa pulmonary-surfactant protein, Pulmonary surfactant-associated proteolipid SPL(Phe), SP-B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFTPB(6439)
General description
Surfactant Protein B (SP-B) besteht vorwiegend aus Phospholipiden, enthält jedoch auch essenzielle Proteine. Es wird für die Funktion des pulmonalen Surfactants und den Phänotyp alveolärer Typ-2-Zellen benötigt. Ein SP-B-Mangel führt nachweislich zu einer kongenitalen pulmonal-alveolären Proteinose. Es wird angenommen, dass SP-B die Lungen vor Endotoxin-induzierten Entzündungen schützt. SP-B könnte als klinischer Marker bei chronischer Herzinsuffizienz verwendet werden.
~ 16 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: Saposin B-Typ 2-Domäne
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem humanen Surfactant Protein B an der Saposin B-Typ 2-Domäne entspricht.
Application
Dieser Anti-Surfactant-Protein-B-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IH(P) zum Nachweis von Surfactant Protein B validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Lipidsignalisierung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:200 wurde Surfactant Protein B in Keulenzellen in normalem Rattenlungengewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Surfactant Protein B an der Saposin B-Typ 2-Domäne.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Lunge.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:5.000 wurde Surfactant Protein B in 10 µg Gewebelysat der humanen Lunge nachgewiesen.
Kontrolle
Gewebelysat aus humaner Lunge
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2102128HPA034820ZRB1496
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit (recombinant)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SFTPB(6439)
Gene Information
human ... SFTPB(6439)
Gene Information
human ... SFTPB(6439)
Gene Information
human ... SFTPC(6440)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qingmiao Zhang et al.
FEBS open bio, 8(10), 1594-1604 (2018-10-20)
Hyperglycemia during pregnancy is associated with fetal lung development disorders and surfactant protein (SP) deficiency. Here, we examined the role of FOXA2 and Akt signaling in fetal lung development during diabetic pregnancy. Sprague-Dawley rats were injected with streptozocin (STZ) during
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS2104053252520167