Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
7
biological source
guinea pig
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Slc17A9(228993)
rat ... Slc17A9(362287)
General description
Mitglied 9 der SLC-Transporter-Familie 17 (UniProt; auch bekannt als vesikulärer Nukleotidtransporter, VNUT) wird vom Gen Slc17a9 (auch Vnut genannt) (Gen-ID 228993) in Mausspezies kodiert. VNUT ist ein Mitglied der Anionentransporter-Familie, die die aktive Akkumulation von Nukleotiden (d. h. ATP, ADP und UTP) in Sekretionsvesikeln sowie die Exozytose von ATP aus verschiedenen Gewebetypen vermittelt. VNUT wird von Tyrosin-Hydroxylase-/TH-positiven dopaminergen (DA) Amakrin-/interplexiformen Zellen (IPC) in der Retina sowie von DA- und nicht-DA-Neuronen im Mittelhirn exprimiert. Neben dem Slc17a9-Transkript mit 447 Aminosäuren (NM_183161) wurden putative proteinkodierende Isoformen auf Basis automatisierter rechnerischer Analysen prognostiziert (X1, XM_006500589; X2, XM_006500590; X3, XM_006500591). In Retina- und Kortex-Gewebe der Maus wurden mittels Immunblotting zwei Banden mit einem Molekulargewicht von ~ 75 und ~50 kDa identifiziert, wobei die ~ 75-kDa-Bande der kanonischen VNUT-Isoform mit 447 AS entspricht und die ~ 50-kDa-Bande vermutlich Isoform X1/X2 repräsentiert. Darüber hinaus wird von einer weiteren Form mit ~ 60 kDa berichtet, die entweder eine weitere gespleißte Form oder eine weniger glykosylierte Form repräsentiert. Murines VNUT ist ein vesikuläres Protein mit 11 Transmembranen (AS 40–60, 74–94, 103–123, 129–149, 169–189, 192–212, 252–272, 287–307, 327–347, 380–400, 413–433) mit einem extrazellulären/vakuolaren N-terminalen Ende (AS 1–39) und einem zytoplasmischen C-terminalen Ende (AS 434–447) mit 5 zytoplasmischen und 5 extrazellulären/vakuolaren Schleifen dazwischen.
~ 75/60/50 kDa gemessen. Das Zielband scheint aufgrund der Glykosylierung größer als das berechnete Molekulargewicht von 48,48 kDa. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz aus der sekundären extrazellulären Schleife des vesikulären Nukleotidtransporters (VNUT) der Maus entspricht.
Epitop: Zweite extrazelluläre Schleife.
Application
Dieser Anti-vesikulärer-Nukleotidtransporter-(VNUT)-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IF zum Nachweis des vesikulären Nukleotidtransporters (VNUT) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Entwicklungsneurologie
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1000 wurden die Amarkin-/interplexiformen Zellen (IPC) mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in 4%igem Paraformaldehyd fixierten, in OCT eingebetteten vertikalen Kryoschnitten der Retina von Maus und Ratte sowie in Flatmount-Präparaten der Mäuse- und Rattenretina nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Erica Fletcher, The University of Melbourne, Australien).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde aufgereinigter rekombinanter VNUT in voller Länge sowie endogener VNUT in Mäuseretina-Extrakt nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Erica Fletcher, The University of Melbourne, Australien).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1000 wurden VNUT-positive Neuronen in der Substantia nigra (SN) mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in 4%igem Paraformaldehyd fixierten, nicht eingebetteten Maushirn-Kryoschnitten nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Erica Fletcher, The University of Melbourne, Australien).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Tyrosin-Hydroxylase-/TH-positive Amarkin-/interplexiformen Zellen (IPC) in der inneren nukleären Schicht (Inner Nuclear Layer, INL) mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in 4%igem Paraformaldehyd fixierten, in OCT eingebetteten vertikalen Kryoschnitten der Retina von Maus und Ratte sowie in Flatmount-Präparaten der Mäuseretina nachgewiesen (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Tyrosin-Hydroxylase-/TH-positive dopaminerge Neuronen in der Substantia nigra (SN) und im vetralen tegmentalen Areal (VTA) mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in 4%igem Paraformaldehyd fixierten, nicht eingebetteten Maushirn-Kryoschnitten nachgewiesen (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden die ~ 75-kDa- und ~ 50-kDa-X1/X2-VNUT-Isoformen in Retina- und Kortex-Homogenaten der Maus nachgewiesen, während in Nieren-Homogenat keine VUNT-Expression detektiert wurde. Die Immunogenpeptid-Blockierung blockierte den Nachweis der Zielbanden (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde aufgereinigter rekombinanter VNUT in voller Länge sowie endogener VNUT in Mäuseretina-Extrakt nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Erica Fletcher, The University of Melbourne, Australien).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1000 wurden VNUT-positive Neuronen in der Substantia nigra (SN) mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in 4%igem Paraformaldehyd fixierten, nicht eingebetteten Maushirn-Kryoschnitten nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Erica Fletcher, The University of Melbourne, Australien).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Tyrosin-Hydroxylase-/TH-positive Amarkin-/interplexiformen Zellen (IPC) in der inneren nukleären Schicht (Inner Nuclear Layer, INL) mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in 4%igem Paraformaldehyd fixierten, in OCT eingebetteten vertikalen Kryoschnitten der Retina von Maus und Ratte sowie in Flatmount-Präparaten der Mäuseretina nachgewiesen (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Tyrosin-Hydroxylase-/TH-positive dopaminerge Neuronen in der Substantia nigra (SN) und im vetralen tegmentalen Areal (VTA) mittels immunhistochemischer Fluoreszenzfärbung von in 4%igem Paraformaldehyd fixierten, nicht eingebetteten Maushirn-Kryoschnitten nachgewiesen (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden die ~ 75-kDa- und ~ 50-kDa-X1/X2-VNUT-Isoformen in Retina- und Kortex-Homogenaten der Maus nachgewiesen, während in Nieren-Homogenat keine VUNT-Expression detektiert wurde. Die Immunogenpeptid-Blockierung blockierte den Nachweis der Zielbanden (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Biochem/physiol Actions
Mit diesem polyklonalen Meerschweinchen-Serum wurden die VNUT-Zielbanden mit ~ 75 kDa, ~ 60 kDa und ~ 50 kDa (VNUT-Isoformen X1/X2) in Retina- und Kortex-Homogenaten der Maus nachgewiesen. Die Immunogenpeptid-Blockierung blockierte den Nachweis der Zielbanden.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Meerschweinchen-Serum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde der vesikuläre Nukleotidtransporter (VNUT) in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde der vesikuläre Nukleotidtransporter (VNUT) in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Van B Lu et al.
Nature communications, 10(1), 1029-1029 (2019-03-06)
Enteroendocrine cells are specialised sensory cells located in the intestinal epithelium and generate signals in response to food ingestion. Whilst traditionally considered hormone-producing cells, there is evidence that they also initiate activity in the afferent vagus nerve and thereby signal
Tracy Ho et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 389-389 (2015-10-27)
Vesicular nucleotide transporter (VNUT) is required for active accumulation of adenosine tri-phosphate (ATP) into vesicles for purinergic neurotransmission, however, the cell types that express VNUT in the central nervous system remain unknown. This study characterized VNUT expression within the mammalian
Asako Inoue et al.
FEBS open bio, 10(8), 1612-1623 (2020-06-28)
Osteoblasts release adenosine triphosphate (ATP) out of the cell following mechanical stress. Although it is well established that extracellular ATP affects bone metabolism via P2 receptors [such as purinergic receptor P2X7 (P2X7R) and purinergic receptor P2Y2 (P2Y2R)], the mechanism of
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABN83 | 04055977123791 |