Fortfahren mit
ABN44
Anti-FGF10-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Fibroblast growth factor 10, FGF-10, Keratinocyte growth factor 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
13
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF10(2255)
General description
Fibroblasten-Wachstumsfaktor 10 (FGF10) gehört zur Familie der Fibroblasten-Wachstumsfaktoren und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Zelldifferenzierung, Gewebereparatur, Tumorwachstum, Embryonalentwicklung und Zellproliferation. FGF10-Mutationen wurden mit dem Lacrimo-auriculo-dento-digitalen-Syndrom (LADDS), einer Form der ektodermalen Dysplasie, in Verbindung gebracht.
~ 23 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem FGF10 entspricht.
Application
Dieser Anti-FGF10-Antikörper ist zur Verwendung bei WB und IH(P) zum Nachweis von FGF10 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wies FGF10 in 10 µg Gewebelysat von Mäuseembryonen nach.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde FGF10 in Epithelzellen der Maus, Mäuseleber, menschlichem Gehirn und Cerebellum-Gewebe des Menschen nachgewiesen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4) und 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A549-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies FGF10 in 10 µg A549-Zelllysat nach.
Kontrolle
A549-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4503479HPA036082SAB2502138
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
O15520
UniProt accession no.
O76093
UniProt accession no.
O95750
UniProt accession no.
Q92913
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:40000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roberta Haddad-Tóvolli et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 324(2), E154-E166 (2023-01-05)
Maternal obesity is an important risk factor for obesity, cardiovascular, and metabolic diseases in the offspring. Studies have shown that it leads to hypothalamic inflammation in the progeny, affecting the function of neurons regulating food intake and energy expenditure. In
Thomas Volckaert et al.
Developmental cell, 43(1), 48-59 (2017-10-11)
The lung harbors its basal stem/progenitor cells (BSCs) in the protected environment of the cartilaginous airways. After major lung injuries, BSCs are activated and recruited to sites of injury. Here, we show that during homeostasis, BSCs in cartilaginous airways maintain
Grinu Mathew et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(46), 13156-13161 (2016-11-02)
Deficiency in PTEN (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10) is the underlying cause of PTEN hamartoma tumor syndrome and a wide variety of human cancers. In skin epidermis, we have previously identified an autocrine FGF signaling induced by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABN4404053252437168