Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-VGluT1, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunoautoradiography: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC17A7(57030)
General description
Immunogen
Application
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VGLUT1 im präfrontalen Kortex einer repräsentativen Kontrollperson und eines Alzheimer-Patienten nachgewiesen (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619–30).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VGLUT1 im Glutamattransporter 1 in Putamen-Extrakten von Ratten und Menschen (Kashani, A., et. al. (2007). Neurobiol Agining 28(4):568–78) und im präfrontalen Kortex von Kontrollpersonen, MCI- und Alzheimer-Patienten im frühen Stadium nachgewiesen (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619–30).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VGLUT1 in Striatum- und Hippocampus-Gewebe von Mäusen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr.Salah el mestikawy PhD, DR1 CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VGLUT1 im Stratium von Ratten nachgewiesen (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Analyse mittels Immunautoradiographie: Mit einer repräsentativen Charge wurde VGLUT1 in koronalen Schnitten aus dem Frontalhirn von Ratten (Herzog, E., et. al. (2004). Neuroscience. 123(4):983–1002) und sagittalen Rattenhirnschnitten nachgewiesen (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VGLUT1 in BON-Zellen mit stabiler VGLUT1-Expression nachgewiesen (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Neurowissenschaft
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde VGLUT1 in 20 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form unpurified | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone N440/21, monoclonal | clone polyclonal | clone G6, monoclonal |
| technique(s) immunoautoradiography: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-VGluT1
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c